Merck
H3393
ヘパリン ナトリウム塩 from porcine intestinal mucosa
Grade I-A, ≥180 USP units/mg
別名:
ヘパリンナトリウム
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10000 UNITS
¥4,180
25000 UNITS
¥6,160
50000 UNITS
¥7,480
100000 UNITS
¥9,955
250000 UNITS
¥20,955
500000 UNITS
¥36,135
1000000 UNITS
¥58,850
¥4,180
単価¥7,600割引45%
在庫あり出荷可能詳細
診断薬メーカーは別のグレードの製品を使用してください。SRE0027
バルクの問い合わせ
この商品について
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
Porcine intestinal mucosa
品質水準
タイプ
Grade I-A
フォーム
powder
比活性
≥180 USP units/mg
beige
有効pH範囲
5.0 - 7.5
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
アプリケーション
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI Key
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
H314913040381304016
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
beige
color
beige
color
-
color
-
詳細
ヘパリンは、ムコ多糖類に属するグリコサミノグリカン(GAG)であり、強力な抗凝血性を示すことが知られています。[1]この広範に硫酸化された多糖は、グリコシド結合によって連結されたD-グルコサミンとヘキスロン酸によって構成されます。[2]ヘパリンは、生化学や細胞培養に関する研究に幅広く使用されています。
アプリケーション
ブタ腸粘膜由来のヘパリンナトリウム塩は、卵母細胞の精子との受精に使用する培地の添加剤に使用されています。[3][4]ブタ腸粘膜由来のヘパリンナトリウム塩は、以下に使用されています:
  • FGF21(線維芽細胞成長因子21)シグナル伝達に対するヘパリンの影響を確認するため。[5][5]
  • マウス脳切片の免疫染色に[6]
  • Sparus aurata血液サンプル中の白血球および赤血球を定量するため[7]
  • 抗凝固および重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV2)阻害アッセイに[8]
生物化学的/生理学的作用
ヘパリンは、主に血液の凝固を遅らせる役割を持っています。凝固経路において、アンチトロンビンを介したプロテアーゼの不活化を促進します。[9]
ヘパリンは、肥満細胞と、ヒスタミンなどのメディエーターで合成され、アレルギー活性と炎症活性に関与します。[10]ヘパリンは、静脈血栓症および肺塞栓症に対して治療効果を示し、血栓溶解後の再血栓症を防ぐために役立ち、急性心筋梗塞患者の動脈血栓症を管理します。ヘパリンは、熱傷、気管支ぜんそく、および潰瘍性大腸炎などの多くの炎症症状において抗炎症作用を示します。[2]
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ヘパリン溶液は、高温では糖類の架橋結合が進むおそれがあるため、オートクレーブ処理できません。また、凍結もさせないでください。
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
診断製造用ヘパリンは、製品番号SRE0027として利用できます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H3393-10KU:
H3393-1MU:
H3393-25KU:
H3393-50KU:
H3393-500KU:
H3393-100KU:
H3393-250KU:
H3393-BULK:
H3393-EW:
H3393-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Acute glucose-lowering and insulin-sensitizing action of FGF21 in insulin-resistant mouse models--association with liver and adipose tissue effects.
Xu J et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 297, E1105-E1105 (2009)
The anti-inflammatory effects of heparin and related compounds
Young E, et al.
Thrombosis Research, 122(6) , 743-752 (2008)
L Peter Sarin et al.
Nucleic acids research, 37(4), 1182-1192 (2009-01-09)
The RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) of double-stranded RNA (dsRNA) viruses performs both RNA replication and transcription. In order to initiate RNA polymerization, viral RdRPs must be able to interact with the incoming 3' terminus of the template and position it
Bovine immature oocytes acquire developmental competence during meiotic arrest in vitro.
Hashimoto S et al.
Biology of Reproduction, 66, 1696-1696 (2002)
Bioengineered human heparin with anticoagulant activity
Lord M S, et al.
Metabolic engineering, 38, 105-114 (2016)
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
質問
1–10/11 質問  
  1. What does Grade I-A mean?
    1 回答
    1. "Grade I-A" originates from product listings for heparin prior to the implementation of the current catalog numbering system. This older grading system has since been phased out, but the terminology was retained in the descriptions of some current products. The M-Clarity™ Program accurately defines the current quality classification system, along with specifications listed in the product Specification Sheet and/or Certificate of Analysis.
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How do I calculate how much Heparin sodium salt I need to prevent coagulation in a gallon of cow's blood? Would it have to be dissolved in a saline solution first?
    1 回答
    1. The typical dosage of heparin for anticoagulation can vary based on the specific application and the type of blood product. For general anticoagulation, a common range is between 5 to 30 units of heparin per milliliter of blood. For cow's blood, the amount of this product needed will depend on the desired dosage and the volume of blood, which may be found in veterinary guidelines or literature. It is advisable to dissolve it in a saline solution or sterile water before use to ensure effective administration.
      役に立ちましたか?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  5. please, could you explain me if this Heparin H3393 in one 'high molecolar wieght heparin'?
    1 回答
    1. This product is a porcine heparin with a molecular weight range of 15-19 kDa. This material is considered a "high molecular weight heparin." According to the literature, low molecular weight heparins are those with a molecular weight of less than 8000 Da. See the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10141002/
      役に立ちましたか?
  6. How many grams of sodium heparin, derived from porcine intestinal mucosa, are contained in a single vial?
    1 回答
    1. This product is sold by units and vial content will vary from lot to lot. The minimum activity specification is 180 units/mg. The lot-specific activity is reported on the Certificate of Analysis. The following values indicate the least amounts will be present in each pack size:
      10 KU: 56 mg
      25 KU: 139 mg
      50 KU: 278 mg
      100 KU: 556 mg
      250 KU: 1389 mg
      500 KU: 2778 mg
      1 MU: 5556 mg
      Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/h3393#product-documentation
      役に立ちましたか?
  7. What is the molecular weight of Heparin sodium salt?
    1 回答
    1. The molecular weight is determined in-house for the product. The correct molecular weight range for this product is 15-19kDa.
      役に立ちましたか?
  8. How much Heparin sodium salt, is used to prevent coagulation?
    1 回答
    1. It is suggested to use 15 to 30 units per mL of blood.
      役に立ちましたか?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  10. What is the best way to sterilize Heparin sodium salt?
    1 回答
    1. Although solutions may be autoclaved at 121 °C for 5 to 10 minutes, we generally recommend sterile filtration. This is because prolonged autoclaving may have an effect on its activity.
      役に立ちましたか?
1–10/11 質問  