Merck
NIST1663A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1663A
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
packaging
pkg of cylinder
manufacturer/tradename
NIST®
format
mixture
General description
Other Notes
Certified for the analytes listed below.
Sulfur Dioxide (SO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur dioxide in nitrogen
ピクトグラム
Gas cylinder
注意喚起語
Warning
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
保管分類
2A - Gases
WGK
nwg
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)