包装
pkg of 50 mg (per vial)
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | N8285 | N6522 | N7004 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| packaging pkg of 50 mg (per vial) | packaging pkg of 10 mg (per vial) | packaging - | packaging - |
| Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) |
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N8535-15VL-PW:
N8535-PH:
N8535-VAR:
N8535-1VL:
N8535-15VL:
N8410-15VL-PW:
N8535PROC:
N8535-BULK:
N8535-1VL-KC:
アクティブなフィルタ