Merck
A8811
アルドラーゼ ウサギ筋肉由来
ammonium sulfate suspension, 10-20 units/mg protein
別名:
D-フルクトース-1,6-ビスリン酸-D-グリセルアルデヒド-3-リン酸リアーゼ, フルクトース-二リン酸アルドラーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
100 UNITS
¥7,840
200 UNITS
¥9,310
1000 UNITS
¥34,510
5000 UNITS
¥116,900
¥7,840
単価¥11,200割引30%
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アルドラーゼ ウサギ筋肉由来, ammonium sulfate suspension, 10-20 units/mg protein
biological source
rabbit muscle
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
10-20 units/mg protein
foreign activity
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%
lactic dehydrogenase ≤0.03%
phosphoglucose isomerase ≤0.6%
pyruvate kinase ≤0.1%
triosephosphate isomerase ≤0.05%
storage temp.
2-8°C
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
G6751A2714L2500
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
-
specific activity
10-20 units/mg protein
specific activity
100-300 units/mg protein
specific activity
≥8.0 units/mg protein
specific activity
800-1,200 units/mg protein
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
foreign activity
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%, phosphoglucose isomerase ≤0.6%, triosephosphate isomerase ≤0.05%, lactic dehydrogenase ≤0.03%, pyruvate kinase ≤0.1%
foreign activity
Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%, Triosephosphate isomerase ≤0.02%
foreign activity
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%, lactic dehydrogenase ≤0.03%, phosphoglucose isomerase ≤0.6%, pyruvate kinase ≤0.1%, triosephosphate isomerase ≤0.05%
foreign activity
pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Analysis Note
タンパク質はBiuret法で測定。
Application
アルドラーゼは、フルクトース1,6-二リン酸塩をジヒドロキシアセトンリン酸とグリセルアルデヒド-3-リン酸に変換するのに使用されます。 ウサギ筋肉由来アルドラーゼはDHAP C3を立体特異的脱プロトン化するために使用されています。[1]
ウサギ筋肉由来アルドラーゼは以下の用途で使用されています:
  • 標準的なウサギ筋肉由来1-ホスホフルクトキナーゼ(RPFK-1)アッセイ[2]
  • 緑内障組織由来の代謝酵素の特性評価における標準物質[3]
  • ヒト細胞株フルクトース2,6-二リン酸塩アッセイ[4]
Biochem/physiol Actions
アルドラーゼとウィスコット・アルドリッチ症候群タンパク質(WASP)との相互作用はアクチンダイナミクスを調整します。[5]本化合物は、アスコルビン酸により誘発された骨格筋型LDH(LDH-m4)に対する阻害を解除します。[6]
アルドラーゼは糖新生、カルビン回路、および解糖系に関与しています。 ウサギ筋肉由来アルドラーゼは、共有Schiff塩基中間体を生成するクラスIのアルドラーゼです。 アルドラーゼの活性部位は、α/β 8 barrel fold [1]の中心にあります。
General description
ウサギアルドラーゼは3つのアイソフォームで存在し、筋肉由来のタイプA、肝臓由来のタイプB、および脳由来のタイプCがあります。アルドラーゼは分子量158 kDaであり、四量体として存在します。[7]
Other Notes
1ユニットは、pH 7.4、25°C、1分間で、1.0 μmolのフルクトース1,6-二リン酸をジヒドロキシアセトンリン酸とグリセルアルデヒド3-リン酸に変換する酵素量です。
Physical form
2.5 Mの(NH4)2SO4と0.001 MのEDTAを含有する0.01 M Trisバッファ-(pH 7.5)で調製した結晶性懸濁液
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of lithium salts on lactate dehydrogenase, adenylate kinase, and 1-phosphofructokinase activities
Russell P, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 25(4), 551-556 (2010)
A hydrophobic pocket in the active site of glycolytic aldolase mediates interactions with Wiskott-Aldrich syndrome protein
St-Jean M, et al.
The Journal of biological chemistry, 282(19), 14309-14315 (2007)
Structure of rabbit muscle aldolase at low resolution.
Sygusch J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 260(28), 15286-15290 (1985)
Clotilde LowKam et al.
The Journal of biological chemistry, 285(27), 21143-21152 (2010-04-30)
Tagatose-1,6-bisphosphate aldolase from Streptococcus pyogenes is a class I aldolase that exhibits a remarkable lack of chiral discrimination with respect to the configuration of hydroxyl groups at both C3 and C4 positions. The enzyme catalyzes the reversible cleavage of four
Susan K Boehlein et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 99(1), 23-40 (2019-02-13)
Cereal yields decrease when grain fill proceeds under conditions of prolonged, moderately elevated temperatures. Endosperm-endogenous processes alter both rate and duration of dry weight gain, but underlying mechanisms remain unclear. Heat effects could be mediated by either abnormal, premature cessation
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法