スキップする
B6032
ビス-トリス 塩酸塩
≥99.0% (titration)
別名:
2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-2,2′,2″-ニトリロトリエタノール, 2-ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノトリス(ヒドロキシメチル)メタン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 g
在庫あり出荷可能
¥11,800
100 g
在庫あり出荷可能
¥38,200
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥108,000
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥188,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO5 · HCl
CAS番号:
分子量:
245.70
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
¥11,800
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
5.8-7.2
pKa 
6.5
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
InChI key
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 中性 pH 条件下で幅広い分子量のタンパク質のリン酸化プロファイリングを行うための Phos-tag SDS-PAGE システム:本研究では、タンパク質のリン酸化をプロファイリングするための Phos-tag SDS-PAGE システムにおけるビス-トリス塩酸塩の使用を紹介します。このシステムは中性 pH 条件下で作動するため、多様な分子量のタンパク質の分析に適しています。この方法により、リン酸化タンパク質の分解能が向上し、細胞内シグナル伝達やタンパク質機能の理解に不可欠な詳細なリン酸化研究を容易にします(Kinoshita et al., 2012)。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
137252B9754108319
description
≥99.0% (titration)
description
EMPROVE® EVOLVE
description
≥98.0% (titration)
description
EMPROVE® EVOLVE
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (titration)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ビス-トリス 塩酸塩
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)