Merck
C2910
補体C3 ヒト血清由来
≥3000 C3H50 units/mg (using C3 deficient serum)
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.1 MG
¥68,000
¥68,000
単価¥136,000割引50%
本日発送予定詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥85% (SDS-GE)
フォーム
solution
比活性
≥3000 C3H50 units/mg (using C3 deficient serum)
分子量
185 kDa (disulfide-linked heterodimer)
テクニック
activity assay: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... C3(718)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
C3660C2787C3160
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
assay
≥85% (SDS-GE)
assay
≥85% (SDS-GE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human serum
biological source
human serum
mol wt
185 kDa (disulfide-linked heterodimer)
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
アプリケーション
補体C3は、従来のおよび別の経路を通じた補体活性化において重要です。補体C3は、補体システムに対する細菌の防御に関する研究において使用されています。連鎖状球菌感染に関する研究では、システインプロテアーゼであるStreptococcal pyrogenic外毒素B(SPE B)が、C3の切断と補体システムの経路障害によりファゴサイトーシス活性を阻害することが示されています。C3の欠損は、反復感染や免疫複合体欠損を引き起こします。最近の研究では、遺伝的なC3の欠損が、ホモ接合型変異や化合物ヘテロ接合型変異のどちらかを通じて起こり得ることが示されています。
生物化学的/生理学的作用
Complement C3は3番目の補体で、補体経路に最も多くみられます。補体の活性化において中心的な役割を果たし、古典経路と副経路の両方に関与します。C3またはそのタンパク質分解断片は、オプソニン作用やアナフィラトキシン活性など多くの生物学的機能に介在します。Pro-C3は分子量185 kDaの長い1本鎖として合成されるもので、血漿中での処理によってα鎖(115 kDa)とβ鎖(70 kDa)とのジスルフィド結合によるへテロ二量体を形成します。C3は、いずれかのパスウェイ(C4b2a、C3iBb、C3bBb)のC3 convertaseによって切断され、α鎖およびβ鎖の大きなC末端部分からなるC3b(176 kDa)を生じます。C3bが他の補体成分と相互作用すると、増幅カスケ-ドが活性化されます。
補体C3は、補体経路における第3番目の、最も豊富な成分です。従来のおよび別経路の両方に関する補体活性化において、中心的な役割を担っています。C3またはそのタンパク質消化断片は、オプソニン作用やアナフィラトキシン活性など、多くの生物学的機能を示します。プロC3は、185 kDaの大きな単鎖として合成され、血漿中において、α鎖(115 kDa)とβ鎖(70 kDa)からなるジスルフィド結合したヘテロ二量体へとプロセスを受けます。C3は、いずれかの経路(C4b2a、C3iBb、C3bBb)においてC3転換酵素によって、α鎖とβ鎖の巨大なC末端部分からなるC3b(176 kDa)へと切断されます。C3bは、他の補体成分と相互作用し、増幅カスケードを開始します。C3の機能は、実験的に作成したC3欠損動物を使用して、コブラ毒因子の注入や、より最近では遺伝子破壊技術によって研究されています。
物理的形状
PBS(pH 7.2)溶液。
アナリシスノート
欠損血清を用いた溶血アッセイにより純度確認済
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer補体経路をご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
C2910-.1MG-PW:
C2910-BULK:
C2910-.1MG:
C2910-VAR:
C2910-.1MG-LBL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bin Li et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 107(1), 144-155 (2008-10-22)
The expectation from the literature is that organophosphorus (OP) agents bind to proteins that have an active site serine. However, transferrin, a protein with no active site serine, was covalently modified in vitro by 0.5mM 10-fluoroethoxyphosphinyl-N-biotinamido pentyldecanamide, chlorpyrifos oxon, diisopropylfluorophosphate
Yutaka Terao et al.
The Journal of biological chemistry, 283(10), 6253-6260 (2007-12-28)
A relative lack of neutrophils around Streptococcus pyogenes is observed in streptococcal toxic shock syndrome (STSS). Because the bacteria spread rapidly into various organs in STSS, we speculated that S. pyogenes is equipped with molecules to evade the host innate
Chih-Feng Kuo et al.
Infection and immunity, 76(3), 1163-1169 (2008-01-05)
Streptococcal pyrogenic exotoxin B (SPE B), a cysteine protease, is an important virulence factor in group A streptococcus (GAS) infection. The inhibition of phagocytic activity by SPE B may help prevent bacteria from being ingested. In this study, we examined
P Randhawa et al.
American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons, 15(4), 1014-1020 (2015-03-05)
Neutralizing antibodies (NAbs) form the basis of immunotherapeutic strategies against many important human viral infections. Accordingly, we studied the prevalence, titer, genotype-specificity, and mechanism of action of anti-polyomavirus BK (BKV) NAbs in commercially available human immune globulin (IG) preparations designed
L Singer et al.
Pathobiology : journal of immunopathology, molecular and cellular biology, 62(1), 14-28 (1994-01-01)
The third complement component (C3) is a multifunctional glycoprotein that interacts with numerous serum proteins, cell surface receptors, and membrane-associated regulatory proteins. Deficiencies of C3 have been reported in several human kindred of different ethnic backgrounds and from different geographic
質問
1–3/3 質問  
  1. What is the molecular weight of Product C2910, Complement C3 from human serum?
    1 回答
    1. The molecular weight of Product C2910, Complement C3 from human serum, is approximately 185 kDa. It is composed of 2 nonidenticalpolypeptide chains. The A chain is approximately 110 kDa and the B chain is approximately 70 kDa.
      役に立ちましたか?
  2. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 回答
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.