Merck
C7774
Human Collagen Type I
from human placenta, powder, suitable for cell culture
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
5 MG
¥25,200
25 MG
¥94,500
¥25,200
単価¥36,000割引30%
出荷予定日2025年12月22日詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
EC Number:
232-697-4
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
コラーゲン ヒト胎盤由来, Bornstein and Traub Type I (Sigma Type VIII), powder
biological source
human placenta
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
C4407C5608C5483
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
rabbit skin
biological source
human
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
bovine ... CSN2(281099), CSN3(281728)
human ... COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A6(1288)
Gene Information
human ... COL3A1(1300)
Gene Information
rabbit ... COL1A2(100008997)
Gene Information
human ... COL1A2(1278)
UniProt accession no.
P02666, P53420, Q14031, P02668, Q01955
UniProt accession no.
Q03692
UniProt accession no.
Q28668
UniProt accession no.
P08123
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
impurities
-
impurities
-
Application
この製品は、接着依存性細胞の接着を促進するために、組織培養板上に薄膜コーティングを生成することを目的としており、6~10 μg/cm2で使用することが推奨されます。 3次元ゲルの作成は意図していません。 I型コラーゲンは、接着下層として、しばしば細胞培養に使用されており、筋芽細胞、脊髄神経節、肝細胞、胎児肺、心臓外植体、線維芽細胞、内皮細胞、および膵島細胞のすべてにおいて、I型コラーゲンのフィルムまたはゲル上での培養からは好成績が得られています。I型コラーゲンは、特発性肺線維症(IPF)の研究に使用して、小胞体(RE)ストレスを介したIPFが肺線維芽細胞に及ぼす影響を検討できる可能性もあります。 酸性溶液中のコラーゲンは、生物工学および細胞培養の用途に使用する、3次元の足場を作成することができます。
Biochem/physiol Actions
I型コラーゲンは、皮膚、骨、腱およびその他の線維結合組織の成分です。
Other Notes
すべてのコラーゲン分子は、三重螺旋構造に配置された3つのポリペプチド鎖で構成されます。その一次構造の大部分は、グリシンが3番目ごとに配置されるモチーフの反復で、グリシン残基の前にはしばしばプロリンまたは4-ヒドロキシプロリンが配置されています。 I型コラーゲンは、リシンのヒドロキシル化率が低いことと、炭化水素成分が少ないという点で、他のコラーゲンと異なっています。
コラーゲンは複数の構造的および遺伝的に異なるタイプに分類されています。弊社ではBornsteinとTraubが提唱した命名法を使用しています。シグマ アルドリッチのタイプ分けは一般的なコラーゲン分類とは異なりますのでご注意ください。
Preparation Note
Niyibizi, C.ら(J. Biol. Chem., 259, 14170 (1984))のペプシン抽出物および塩分画法の変法により調製。本化合物は、酢酸をpH 3.0まで添加した水(5 mg/mL)に溶解できる酸可溶性コラーゲンであり、乳白光を発する無色の溶液が得られます。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marta Biedzka-Sarek et al.
Infection and immunity, 76(11), 5016-5027 (2008-09-04)
Yersinia enterocolitica is an enteric pathogen that exploits diverse means to survive in the human host. Upon Y. enterocolitica entry into the human host, bacteria sense and respond to variety of signals, one of which is the temperature. Temperature in
Yinglin Feng et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 664766-664766 (2021-08-24)
Preeclampsia is a common obstetric disorder affecting 2-8% of pregnancy worldwide. Fibrosis is an important histological change occurring in preeclamptic placenta, and might depend on the excess deposition of collagen I. However, the role of fibrotic placenta and collagen I
Riina Harjumäki et al.
Scientific reports, 9(1), 7354-7354 (2019-05-16)
In vitro cell culture or tissue models that mimic in vivo cellular response have potential in tissue engineering and regenerative medicine, and are a more economical and accurate option for drug toxicity tests than animal experimentation. The design of in
Ria Aryani Hayuningtyas et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 27(1), 125-125 (2021-10-05)
C1q has been reported to reveal complement-independent roles in immune and non-immune cells. C1q binds to its specific receptors to regulate distinct functions that rely on the environment and cell types. Discoidin domain receptor 2 (DDR2) is activated by collagen
Annika Hunziker et al.
Cell reports, 38(4), 110306-110306 (2022-01-27)
Binding of influenza virus to its receptor triggers signaling cascades that reprogram the cell for infection. To elucidate global virus-induced changes to the cellular signaling landscape, we conducted a quantitative phosphoproteomic screen with human and avian influenza viruses. Proteins with
関連コンテンツ
質問
1–2/2 質問  
  1. Is Human Collagen Type I, (Cat # C7774) isolated enzymatically or by acid extraction? Atelo or Telo?
    1 回答
    1. As mentioned in the Preparation Note on the product webpage, the collagen is "prepared by a modification of the pepsin extraction and salt fractionation method of Niyibizi, C., et al., J. Biol. Chem., 259, 14170 (1984). It is an acid soluble collagen that can be dissolved in water with acetic acid added to pH 3.0 (5 mg/mL), yielding an opalescent, colorless solution.
      The presence of Atelo or Telo collagen is not determined.
      役に立ちましたか?
  2. 해당 제품의 순도가 궁금합니다.
    1 回答
    1. Unfortunately, the purity of this product is not determined. An SDS-PAGE is performed and the electrophoretic profile is confirmed to be consistent with past lots. For additional information please see the link below to the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/348/610/c7774pis.pdf