Merck
DNTPCA1
CleanAmp dNTPミックス
Hot-start dNTP mix for improved PCR
別名:
dNTP, dNTPミックス, デオキシヌクレオチド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSCコード:
41106305
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
liquid
特徴
hotstart
濃度
10 mM (each dNTP)
colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CleanAmp dNTPs, are a product of TriLink BioTechnologies, Inc. CleanAmp dNTPs are modified nucleoside triphosphates that block DNA polymerase nucleotide incorporation. CleanAmp dNTPs are activated by the initial heating step and subsequent denaturing steps in typical hot start PCR cycling conditions. This process limits the amount of activated dNTPs during each cycle of PCR, allowing for more specific and efficient amplification of the desired product and also reducing or completely avoiding mis-priming or primer dimer formation. CleanAmp dNTPs provide a more affordable solution than hot start enzymes for a variety of PCR-based applications.
We are proud to offer new, improved, CleanAmp dNTPs. CleanAmp dNTPs are modified nucleoside triphosphates that block DNA polymerase nucleotide incorporation. CleanAmp dNTPs are activated by the initial heating step and subsequent denaturing steps in typical hot start PCR cycling conditions. This process limits the amount of activated dNTPs during each cycle of PCR, allowing for more specific and efficient amplification of the desired product and also reducing or completely avoiding mis-priming or primer dimer formation. CleanAmp dNTPs provide a more affordable solution than hot start enzymes for a variety of PCR-based applications.
アプリケーション
  • For PCR amplifications that require reduced non-specific amplification
  • For multiplex PCR
  • For reduction of primer dimers
  • Substitute for dNTPs in any PCR reaction
包装
2 μmoles: 1 vial, 200 μL, each dNTP at 10 mM in 50 mM Glycine
10 μmoles: 1 vial, 1000 μL, each dNTP at 10 mM in 50 mM Glycine
法的情報
CleanAmp dNTPsは、TriLink BioTechnologies, Inc.から購入者に対し、CleanAmp dNTPsの使用を内部研究に制限する譲渡不可の権利付きで提供されます。購入者が学術機関、非営利団体、営利団体であるかは問われません。CleanAmp dNTPsはヒトの治療用および臨床診断用には使用しないでください。 CleanAmp dNTPを商業的に利用する場合は、使用者が大学機関や非営利団体であってもライセンスが必要です。CleanAmp dNTPsの商業ライセンス情報はTriLink BioTechnologies, Incから入手することができます。購入者は、 TriLink BioTechnologies, Inc. からの承認なしに、CleanAmp dNTPsおよびその使用を明記した請求項を含む特許申請を出願するためにCleanAmp dNTPsを使用することは、世界中のいかなる国でも認められません。以上の条項およびこの同意の条件に従わなかった場合、 CleanAmp dNTPsの所有および使用に関する購入者の権限は、ただちに停止されます。
CleanAmp is a trademark of TriLink BioTechnologies, Inc.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
DNTPCA1-2UMOL:
DNTPCA10-1KT-PW:
DNTPCA1-VAR:
DNTPCA1-BULK:
DNTPCA1-2UMOL-PW:
DNTPCA1-10UMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xinglong Xiao et al.
Journal of virological methods, 187(2), 357-361 (2012-11-13)
Nucleic acid testing (NAT) is valuable for screening blood donors for occult hepatitis B virus (HBV) infection and infection during the window period in countries where HBV is endemic, such as China. An "in-house" NAT (Triplex NAT) was developed for
Natasha Paul et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 630, 301-318 (2010-03-20)
Hot Start activation approaches are increasingly being used to improve the performance of PCR. Since the inception of Hot Start as a means of blocking DNA polymerase extension at lower temperatures, a number of approaches have been developed that target
Inna Koukhareva et al.
Nucleic acids symposium series (2004), (52)(52), 259-260 (2008-09-09)
Several 3'-ether and 3'-ester derivatives of 2'-deoxyribonucleoside 5'-triphosphates (dNTPs) were prepared. These dNTP derivatives were not substrates for DNA polymerase and did not support primer extension at room temperature. However, by short pre-heating to 95 degrees C in PCR buffer
Franck Court et al.
Nucleic acids research, 39(14), 5893-5906 (2011-04-12)
Parental genomic imprinting at the Igf2/H19 locus is controlled by a methylation-sensitive CTCF insulator that prevents the access of downstream enhancers to the Igf2 gene on the maternal chromosome. However, on the paternal chromosome, it remains unclear whether long-range interactions
Franck Court et al.
Genome biology, 12(5), R42-R42 (2011-05-17)
Despite its critical role for mammalian gene regulation, the basic structural landscape of chromatin in living cells remains largely unknown within chromosomal territories below the megabase scale. Here, using the 3C-qPCR method, we investigate contact frequencies at high resolution within
資料
SDS-PAGEサンプル調製の際に生じる課題の原因と対応策を特定し、電気泳動条件を最適化しましょう。
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.