Merck
F4503
フェリチン from equine spleen
Type I, saline solution
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥9,240
100 MG
¥14,630
500 MG
¥40,110
1 G
¥93,200
¥9,240
単価¥13,200割引30%
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
無菌性
sterile-filtered
品質水準
タイプ
Type I
フォーム
saline solution
分子量
H subunit ~21 kDa
L subunit ~19 kDa
red to brown
微量陽イオン
Cd: ≤1% (as % of ferritin)
保管温度
2-8°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
F7879F6754F6879
mol wt
H subunit ~21 kDa, L subunit ~19 kDa
mol wt
-
mol wt
H subunit ~21 kDa, L subunit ~19 kDa, ~440 kDa (a shell of 24 protein subunits (apoferritin) and a core of Fe3+ ions)
mol wt
-
form
saline solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
0.2 μm filtered
sterility
sterile-filtered
type
Type I
type
-
type
Type IV
type
Type V
詳細
24個のタンパク質サブユニット(アポフェリチン)からなるシェルおよび核となる鉄 3+イオン(ペプチドの分子量 440 kDa)。鉄格納タンパク質からなるフェリチン様スーパーファミリーのレビューは、実質的に地球上の生活のなかに偏在しています。
アプリケーション
ウマ脾臓由来のフェリチンは、
  • マイコバクテリアのグロース・アッセイに[1]
  • サイズ排除クロマトグラフィーに[2][3]
  • マクロファージ細胞の標識化に[4]
  • ミュオン・スピン分光法の参照標準として使用されています。[5]
生物化学的/生理学的作用
あらゆる組織に偏在し、鉄代謝に重要な役割を果たす鉄貯蔵タンパク質です。特に脾臓, 肝臓, 腸管粘膜, 骨髄で細胞内鉄貯蔵庫として働き、鉄の解毒に寄与します。研究から、フェリチンへの鉄の取り込みがフェリチンHサブユニットに関連するフェロキシダーゼ活性と、フェリチンLサブユニットに関連する核形成中心により調節されることが示されています。フェリチンからの鉄の放出は、鉄依存性脂質過酸化に不可欠な役割を果たしており、in vivoでのフリーラジカル誘導性細胞損傷の原因であるとみられています。そのため、フェリチンは鉄との結合により抗酸化剤として作用します。
鉄代謝に重要な役割を果たす遍在性鉄貯蔵タンパク質。細胞内鉄リザーブ(特に、脾臓、肝臓、腸粘膜および骨髄)として働き、鉄解毒に機能します。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
F4503-500MG-PW:
F4503-25MG-PW:
F4503-5G:
F4503-100MG:
F4503-VAR-N:
F4503-BULK-N:
F4503-500MG:
F4503-BULK:
F4503-VAR:
F4503-1G-PW:
F4503-100MG-PW:
F4503-1G:
F4503PROC:
F4503-PH:
F4503-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yves Gossuin et al.
Magnetic resonance in medicine, 48(6), 959-964 (2002-12-05)
Ferritin, the iron-storing protein, speeds up proton transverse magnetic relaxation in aqueous solutions. This T(2) shortening is used in MRI to quantify iron in the brain and liver. Current theoretical models underestimate the relaxation enhancement by ferritin at imaging fields
Adipocyte model of Mycobacterium tuberculosis infection reveals differential iron availability to bacilli in the lipid rich caseous environment
Nandy A, et al.
Infection and Immunity, IAI-00041 (2018)
Sella Kim et al.
Journal of molecular biology, 428(24 Pt B), 5007-5018 (2016-11-03)
Iron and oxygen chemistry is mediated by iron proteins for many biological functions. Carboxylate-bridged diiron enzymes including ferritin have the common mechanism of oxygen activation via peroxodiferric intermediates. However, the route for iron uptake and the structural identification of intermediates
Human-brain ferritin studied by muon spin rotation: a pilot study
Bossoni L, et al.
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal, 29(41), 415801-415801 (2017)
Italo Moglia et al.
Journal of inorganic biochemistry, 183, 184-190 (2017-12-28)
Ferritin is a globular protein that consists of 24 subunits forming a hollow nanocage structure that naturally stores iron oxyhydroxides. Elimination of iron atoms to obtain the empty protein called apoferritin is the first step to use this organic shell
質問
1–8/8 質問  
  1. Hi, I've just purchased a Ferritin from equine spleen (liquid, 100mg, cas No:9007-73-2, MDL No: MFCD00081593), however, I didn't find how many mL this solution is on the product label. Can you please provide any information regarding volume? Thanks.
    1 回答
    1. The concentration, and thus the volume, of the Ferritin will vary for individual lots. The concentration can be found on the lot specific Certificate of Analysis, which can be retrieved by entering the lot number here:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/f4503#product-documentation
      The volume can be determined using the following formula:
      Units provided / Units per mL = mL provided
      The concentration of the Ferritin is currently specified to be ≤125mg/ml
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/115/477/F4503-BULK________SIGMA____.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Does it run as a 44kDa specie or 21kDa+19kDa in size exclusion chromatography?
    1 回答
    1. This product is not analyzed by chromatography. However, historical data indicates the material runs primarily at 20-22kD and 13-15kD in SDS electrophoresis studies. Additional bands appear at the 3000 - 5000 molecular weight range.
      役に立ちましたか?
  3. What is the concentration of salt(s) in the saline solution carrying the protein?
    1 回答
    1. The saline solution is a 0.15 M sodium chloride solution. The concentration of 0.15 M can also be written as 8.8 mg NaCl per mL, or the textbook "0.9%" for normal saline.
      役に立ちましたか?
  4. Hi, I was wondering if I could get the volume of ferritin present in each of the package sizes? Thank you
    1 回答
    1. The concentration of this product is lot specific and will impact the final volume received. Typical lots range from 50 - 75 mg/mL. Please see the link below to review the product specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/115/477/F4503-BULK________SIGMA____.pdf
      See below for potential volume ranges for each package size:
      F4503-25MG (0.5 - 0.33 mL)
      F4503-100MG (2 - 1.33 mL)
      F4503-500MG (10 - 6.66 mL)
      F4503-1G (20 - 13.33 mL)
      役に立ちましたか?
  5. Where is iron located in the ferritin molecule of Product F4503, Ferritin from equine spleen?
    1 回答
    1. Iron is located in the core of the ferritin molecule consisting of 24 subunits. Up to 4500 iron ions can be contained in this core.
      役に立ちましたか?
  6. Has Product F4503, Ferritin from equine spleen, been cell culture tested?
    1 回答
    1. The solution is sterile-filtered but has not been tested in cell culture.
      役に立ちましたか?
  7. What is the concentration of ferritin in solutions of Product F4503, Ferritin from equine spleen?
    1 回答
    1. The concentration of ferritin is lot specific and can be found on the Certificate of Analysis (CofA) for the specific lot.
      役に立ちましたか?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.