Merck
F8318
ウシ胎児血清
Australia origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
別名:
FBS, FCS, 血清
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
bovine fetus
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
FBS Classic
由来
Australia origin
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Animal serum is commonly used to supplement basal media formulations for the optimal growth of many cell types in vitro.
Fetal Bovine Serum (FBS) is the most common serum used to supplement cell culture media due to its high nutritional content. Although it is relatively low in protein, FBS is effective in promoting and sustaining growth of vertebrate mammalian and insect cells
調製ノート
To effectively preserve the integrity of animal serum, it should be stored frozen and protected from light. Multiple thaw/freeze cycles should be avoided as they will hasten the degradation of serum nutrients and can result in the formation of insoluble precipitates.
For stability and optimal performance, serum should be stored at −20 °C and used prior to the labeled expiration date.
アナリシスノート
  • エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
Endotoxin and hemoglobin tested
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
F8318-100ML-PW:
F8318-500ML:
F8318-BULK:
F8318-500ML-PW:
F8318-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
メルクのウシ胎児血清(FBS)のポートフォリオから、お客様のニーズとご予算に合う最適なFBSをお探しください。血清サンプルのご依頼。