スキップする
FA20
フルクトースアッセイキット
sufficient for 20 assays
別名:
フルクトーステストキット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥35,900
この商品について
UNSPSC Code:
12164500
EC Number:
200-333-3
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160703
Technique(s):
photometry: suitable
Usage:
sufficient for 20 assays
Storage temp.:
2-8°C
¥35,900
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼詳細情報をリクエスト
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
usage
sufficient for 20 assays
Quality Segment
analyte chemical class(es)
sugars (fructose)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
cannabis testing
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
本キットは、食物および他の材料中のフルクト-スを定量的、酵素的に測定するための製品です。フルクト-スは、ヘキソキナ-ゼが触媒する反応においてアデノシン三リン酸 (ATP) によってリン酸化されます。ホスホグルコ-スイソメラ-ゼ(PGI)により、フルクト-ス 6-リン酸はグルコ-ス 6-リン酸に変換されます。 次に、グルコ-ス 6-リン酸(G6P)は、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド (NAD) の存在下で グルコ-ス 6-リン酸デヒドロゲナ-ゼ (G6PDH)が触媒する反応において酸化されて6-ホスホグルコン酸になります。この酸化の間に、等モルのNADが還元されて NADHになります。その結果として生ずる340 nmでの吸光度の増加は、フルクト-スの濃度に正比例します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SCA20SA20MAK487
description
sufficient for 20 assays
description
sufficient for 20 assays
description
sufficient for 20 assays
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
application(s)
cannabis testing
food and beverages
general analytical
application(s)
cannabis testing
food and beverages
general analytical
application(s)
cannabis testing
food and beverages
general analytical
application(s)
agriculture
food and beverages
pharmaceutical
analyte chemical class(es)
sugars (fructose)
analyte chemical class(es)
sugars (sucrose)
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
-
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
WGK
WGK 3
保管分類
11 - Combustible Solids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. Should I neutralize my sample containing around 6% of acetic acid before using the kit?
    1 回答
    1. This assay is optimized for use at neutral pH. Acidic samples may require neutralization with dilute NaOH. A sample containing 6% acetic acid is likely to require pH adjustment prior to analysis. Please see the link below to review the complete protocol available in the product technical bulletin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/111/939/fa20bul.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. イネの根および葉のフルクトース含量を測定したいと思っています。こちらのキットを使えるでしょうか。また、商品の詳細(分析手順等)について教えていただけると幸いです。
    1 回答
    1. Yes, this kit would be suitable. Here is the link to the Technical Bulletin that describes the use of this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/111/939/fa20bul.pdf
      For roots and leaves, one would follow the Sample Preparation protocol for Solids. The plant tissue would need to be macerated in order to completely extract the Fructose into the water.