スキップする
RAB0010
アンジオテンシン II EIA キット
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
別名:
Angiotensinogen, Serpin A8
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160701
製品RAB0010は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
species reactivity
mouse, human, rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
input
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.62 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AGT(183)
General description
アンジオテンシン II 酵素免疫測定法(EIA)キットは競合酵素免疫測定法の原理に基づき、アンジオテンシン II のペプチドを検出するための in vitro 定量法です。EIA-ANGII-1 は理論的には ANGI、ANGII、ANGIII および ANGIV を含むすべての活性化したアンジオテンシンを検出することができます。しかし、不活性のアンジオテンシンは検出しません。
Immunogen
アンジオテンシン II、合成ペプチド
Application
アンジオテンシンII EIAキットは、血清アンジオテンシンIIの定量的推定に使用されています。
研究目的にのみ使用できます。診断用には使用できません。
アンジオテンシン II EIA キットはアンジオテンシン II(Ang II)のマウスおよびラットにおける循環および血清中レベルの解析にそれぞれ用いられています。
添付文書General ELISA KIT Procedure (サンドイッチ、競合&間接ELISA)をご参照ください。
Biochem/physiol Actions
In vitroモデルでの研究によれば機械的伸張に誘発された Ang ll の放出は伸張誘導性肥厚応答の媒介に必須の役割を果たしていることが示されています。Ang II は血圧の保持に係るほか高血圧および心血管障害の病態生理学において重要な役割があります。Ang II はまた血管平滑筋細胞の生育誘導、細胞移動および有糸分裂に不可欠な役割を果たしています。線維芽細胞中の I 型および III 型コラーゲンの生産を促進し、血管壁や心筋を肥厚させ、線維症を引き起こします。Ang II 遺伝子の変化は心筋梗塞、高血圧および左心室肥大のリスクを高めます。Ang II の発現は心不全、心室リモデリング、糖尿病、並びに動脈損傷に対する増殖性および炎症性反応を伴います。アンジオテンシン II‐転換酵素阻害剤またはアンジオテンシン II 受容体アンタゴニストなどの薬剤は Ang II-誘導高血圧およびうっ血性心不全の治療に用いることができます。
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
保管分類
10 - Combustible liquids
注意事項
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
RAB0010-1KT04061834959021
質問
  1. What is the expected response for the positive control in the Human Angiotensin II EIA (RAB0010)?
    1 回答
    1. The Positive Control functions as a system control to verify the functionality of the kit components. The resulting OD will not be utilized in any calculations. Any signal within the standard curve range that demonstrates competition in the assay indicates that the assay is performing as anticipated.