サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥89,200 |
この商品について
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
¥89,200
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 10.24-2500 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KLK3(354)
General description
Immunogen
Application
ヒト総PSA ELISAキットは、前立腺がん患者および非がん患者の血清中のPSA(前立腺特異抗原)レベルの測定に使用されています。
Biochem/physiol Actions
Other Notes
sampleと入力してください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, cell culture supernatant and urine | description - | description affinity isolated antibody | description Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... KLK3(354) | Gene Information human ... KLK3(354) | Gene Information human ... KLK3(354) | Gene Information human ... KLK3(354) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range - | assay range - |
| input sample type serum | input sample type cell culture supernatant(s) | input - | input - |
| technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000, ELISA: 1:20000 | technique(s) immunohistochemistry: 1:2500- 1:5000 |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method - |
注意喚起語
Warning
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| RAB0331-1KT | 04061834961697 |