Merck
SAB4700017
Monoclonal Anti-CCND1 antibody produced in mouse
clone CD1.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-cyclin D1
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥22,620
¥22,620
単価¥34,800割引35%
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
この商品について
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CD1.1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCND1(595)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SAB5700635SAB2100362WH0008900M2
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... CCND1(595)
Gene Information
human ... CCND1(595)
Gene Information
human ... CCND1(595)
Gene Information
human ... CCNA1(8900)
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
CD1.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
4A11-5B5, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, human
species reactivity
human, guinea pig, rat, mouse
species reactivity
human
詳細
The antibody CD1.1 recognizes cyclin D1, an ubiquitously expressed 33 kDa protein that migrates as a 36 kDa band under reducing SDS-PAGE conditions.
免疫原
Purified cyclin D1 protein
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 2-8 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
Jan Code
SAB4700017-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)