サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 reactions | 出荷予測2026年10月26日from市川市大町368 | ¥74,600 |
50 reactions | 出荷予測2026年10月26日from市川市大町368 | ¥313,000 |
500 reactions | カートの在庫状況を確認する | ¥1,860,000 |
この商品について
¥74,600
出荷予測2026年10月26日詳細
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WGA)
input
purified DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- ランダムプライミング技術により、ChIP や FFPE などの断片化 DNA を増幅します
- わずか 100 pg の ChIP DNA からのシーケンシングを可能にします
- 全ゲノムカバレッジのための優れたプライマー、最小限のシーケンスバイアス、プライマー除去およびアンプリコンサイズは次世代シーケンシングに理想的です
- Illumina®、SOLiD™ または次世代シーケンス用 454 ライブラリー調製に適用できます
Other Notes
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description For use with high throughput sequencing technologies, Whole Genome Amplification kit designed to facilitate Next Gen Sequencing. | description For use with high throughput sequencing technologies | description Optimized kit with enzyme for amplifying a variety of DNA including FFPE tissue | description Reamplification of WGA product with minimal bias |
| technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable |
| dilution (WGA) | dilution (WTA) | dilution (WGA) | dilution (WGA) |
| input purified DNA | input purified RNA | input purified DNA | input purified DNA |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
WGK
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan