Merck
SMB00563
Kipukasin D
≥90% (LC/MS-UV)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 MG
¥72,200
¥72,200
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H22N2O9
CAS番号:
分子量:
422.39
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Kipukasin D, ≥90% (LC/MS-UV)
InChI
1S/C19H22N2O9/c1-9-6-10(27-2)7-11(28-3)14(9)18(25)30-16-12(8-22)29-17(15(16)24)21-5-4-13(23)20-19(21)26/h4-7,12,15-17,22,24H,8H2,1-3H3,(H,20,23,26)/t12-,15-,16-,17-/m1/s1
SMILES string
O=C(C1=C(C=C(C=C1C)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)N(C(N3)=O)C=CC3=O)CO
InChI key
LQYPUZKOEZWGBX-BASLNEPJSA-N
assay
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SMB00564SMB00562SMB00566
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Biochem/physiol Actions
Antifungal and antibacterial activity
General description
Natural product derived from fungal source.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ping Jiao et al.
Journal of natural products, 70(8), 1308-1311 (2007-07-05)
Seven new aroyl uridine derivatives (kipukasins A-G; 1-7) were isolated from solid-substrate fermentation cultures of two different Hawaiian isolates of Aspergillus versicolor. The structures of compounds 1-7 were determined by analysis of NMR and MS data. The nucleoside portion of