Merck
Y1376
酵母合成ドロップアウト培地用添加物
without leucine
別名:
合成酵母増殖培地
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
20 G
¥43,500
¥43,500
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
ND.02
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
酵母合成ドロップアウト培地用添加物, without leucine
form
powder
application(s)
food and beverages
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Y1501Y2146Y1771
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Application
栄養素要求性変異株の、特異的培地成分(アミノ酸、プリン、またはピリミジン)の存在下でなければ増殖できない、という特徴に基づき酵母中のプラスミドを選択します。変異遺伝子を含むプラスミドで形質転換した株は、必要成分を含まない培地で生育できます。シグマ アルドリッチの酵母合成ドロップアウト培地用添加物は、培地を富栄養化し、収率と増殖速度を高めるので、ライブラリーのスクリーニングや遺伝子ノックアウトでの形質転換効率が向上します。
Other Notes
アミノ酸・栄養素ミクスチャ- (酵母ニトロゲンベ-ス・アミノ酸不含培地添加用)
別に記載がある場合を除き、この栄養補助剤には下記の全ての成分が含まれます。
アミノ酸:ロイシンを除く全ての標準アミノ酸。アミノ酸は全て76 mg /Lの濃度で存在します。
他の栄養素:アデニン(18 mg/L)、イノシトール(76 mg/L)、p-アミノ安息香酸(8 mg/L)、ウラシル(76 mg/L)。
Preparation Note
1 Lの培養液に1.6 gを添加します。
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tim Snoek et al.
Nucleic acids research, 48(1), e3-e3 (2019-11-30)
Allosteric transcription factors (aTFs) have proven widely applicable for biotechnology and synthetic biology as ligand-specific biosensors enabling real-time monitoring, selection and regulation of cellular metabolism. However, both the biosensor specificity and the correlation between ligand concentration and biosensor output signal
Renata Novakova et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(2), 857-869 (2017-12-03)
Mithramycin A is an antitumor compound used for treatment of several types of cancer including chronic and acute myeloid leukemia, testicular carcinoma, hypercalcemia and Paget's disease. Selective modifications of this molecule by combinatorial biosynthesis and biocatalysis opened the possibility to
Christopher J Wilkinson et al.
BMC cell biology, 10, 17-17 (2009-03-04)
The centrosome is the cell's microtubule organising centre, an organelle with important roles in cell division, migration and polarity. However, cells can divide and flies can, for a large part of development, develop without them. Many centrosome proteins have been
資料
遺伝子工学により、研究のための遺伝子組換えタンパク質の大規模な発現・単離が可能になります。
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
プロトコル
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
関連コンテンツ
Instructions
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf