Merck
ZRB04823
抗phospho-GluR1 (Ser831) 抗体 クローンN453 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
AMPA選択的グルタミン酸受容体1, GluA1, GluR-A, GluR-K1, グルタミン酸受容体1, グルタミン酸受容体イオンチャネル型-AMPA1
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥18,525
4 X 25 μL
¥38,285
¥18,525
単価¥28,500割引35%
本日発送予定詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N453, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 101.51 kDa
observed mol wt ~110 kDa
交差性
rat, human
交差性(ホモロジーによる予測)
chicken, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: 1:250-1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer831)
遺伝子情報
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
ZRB1310ZRB2374ZRB04901
clone
N453, recombinant monoclonal
clone
1C11, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
4O15, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
A12W, recombinant monoclonal
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit (recombinant)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, human, rat
Gene Information
human ... GRIA1;GLUH1;GLUR1(2890)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592)
Gene Information
rat ... Slc17a7;Bnpi;Vglut1(116638)
Gene Information
human ... GRIN2A;NMDAR2A(2903)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
グルタミン酸受容体1(UniProt:P42261;GluR-1、AMPA選択的グルタミン酸受容体1、GluR-A、GluR-K-1、グルタミン酸受容体イオンチャネル型AMPA1、GluA1としても知られる)は、ヒトのGRIA1(GLUH1、GLUR1としても知られる)遺伝子(Gene ID:2890)によってコードされています。4種類のAMPA受容体が報告されており、GluR1、GluR2、GluR3、およびGluR4と命名されています。これらの受容体は、脳における速い興奮性神経伝達を介在し、認知、運動、学習、記憶などの複数の脳機能に関与しています。AMPA受容体の各サブユニットは、′フリップ型′または′フロップ型′のいずれかで存在し、グルタミン酸の有効性は′フリップ型′のほうが高いと考えられています。これらの受容体には、アゴニストが結合できる4つの部位があります。結合部位は、膜貫通ドメイン3と4との間のN末端尾部と細胞外ループによって形成されています。アゴニストが結合すると、2つのループは互いに移動し、開孔します。GluR-1は、シグナルペプチド(aa1-18)を用いて合成されるマルチパス膜タンパク質で、シグナルペプチドはその後切断されます。GluR-1は神経系全体に広く発現しており、ホモ四量体またはヘテロ四量体として存在し得ます。四量体は二量体の二量体化によって形成される場合もあります。GluR-1の細胞内カルボキシ末端にはリン酸化部位が数か所あります。リン酸化部位の多くは、受容体の制御とシナプス可塑性に関与しています。セリン831と845におけるGluR-1の可逆的リン酸化は、両方向のシナプス可塑性に重要な役割を果たしていることが示されています。セリン831と845におけるリン酸化はどちらも、長期増強および長期抑制に重要です。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Lee, HK., et al. (2010).J. Physiol.103(1); 479-489)
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
免疫原
ヒトグルタミン酸受容体1のC末端領域に由来する断片に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ラット脳組織切片のphospho- GluR1(Ser831)が検出できます。
RNAi/siRNA/遺伝子ノックダウン:希釈倍率1:250で使用、ラット脳ミクロソーム中のphospho-GluR1(Ser831)が検出できます。
抗phospho-GluR1(Ser831) クローンN453 ZooMAb(カタログ番号:ZRB04823)は、グルタミン酸受容体1を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)、ホスファターゼアッセイ、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
生物化学的/生理学的作用
クローンN453は、セリン831がリン酸化されたグルタミン酸受容体1(GluR 1)(またはセリン849がリン酸化され、シグナルペプチドの付いたGluR 1)を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
調製ノート
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB04823-2X25UL:
ZRB04823-3X25UL:
ZRB04823-25UL:
ZRB04823-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)