Merck
ホームSupport電卓とアプリバッファ計算機
バッファ計算機
生物学的緩衝液について
緩衝液は、溶液の酸度を所望の生理的範囲内に維持・制御するため、あるいは特定の反応を誘起するために、多くの種類の科学的研究で使用されています。物質のpHは、化学反応の速度や効率、さらには生成物の回収率や純度に影響を及ぼします。したがって、緩衝液は研究結果のばらつき、ひいては研究の成否に大きく寄与します。 したがって、信頼性の高い研究を行うためには、変動や望ましくない相互作用を低減するために、緩衝液の理解と誤りのない計算が不可欠です。
当社の生物学的緩衝液システムで、最適なpHバランスを見つけてください。
緩衝液調製計算機の使い方
この緩衝液計算ツールは、試薬の分子量と、ご希望の体積(L、mL、またはµL)、濃度(M、mM、またはnM)を入力するだけで、緩衝液のモル濃度を計算し、緩衝液を調製するための使いやすいツールです。
必要な緩衝液の量を計算するには、[選択]メニューから緩衝液を選択してください。経験式、pKa、緩衝液のpH範囲、分子量、および製品リストが表示されます。希望する最終体積と濃度を入力し、「質量を計算」をクリックしてください。緩衝液の正確な質量(グラム単位)が計算され、緩衝液の調製を支援するための段階的な調製手順が自動的に表示されます。
製品検索結果の一覧をクリックすると、当社の取り扱い緩衝液に関する詳細情報を確認したり、注文を行ったりすることができます。
CAS #:
Empirical Formula:
pKa:
Buffer pH Range:
Formula Weight (g/mol):
Formula weight
g/mol
Desired final volume
Desired concentration
  Mass=   g
Error with Formula Weight
Please check Desired Final Volume
Please check Desired Concentration
Please make a selection
Results based on your selection:
Your stock solution of is calculated to be based on the formula weight of g/mol.
To make a solution, add g of to deionized water.
Adjust the final volume of the solution to with deionized water.
Adjust the pH as needed
緩衝液の計算:計算式と方程式
  • モル濃度溶液の式:目標モル濃度 × 分子量 × 溶液の最終体積 (L) = 必要な
    グラム数
  • 重量百分率(w/v):(目標緩衝液濃度(%)/100)× 緩衝液の最終体積(mL)= 必要な原料の質量(g)
  • ヘンダーソン・ハッセルバッハの式:pH = pKa + log [A⁻]/[HA]
ヘンダーソン・ハッセルバッハの式を用いると、pKaが既知の場合に緩衝溶液のpHを決定することができる。1 緩衝溶液は、酸とその共役塩基の塩から構成される。pHとpKaが既知であれば、塩(A⁻)と酸(HA)の量を算出することができる。塩の量が酸の量と等しくなると、pHはpKaに等しくなり、最大緩衝能が得られる。 
参考文献
1.
Henderson LJ. 1908. CONCERNING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRENGTH OF ACIDS AND THEIR CAPACITY TO PRESERVE NEUTRALITY. American Journal of Physiology-Legacy Content. 21(2):173-179. https://doi.org/10.1152/ajplegacy.1908.21.2.173
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?
お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。