Merck
標準的な逆転写プロトコル
逆転写
逆転写(RT)は、逆転写酵素とdNTPを使用してRNAをcDNAに変換するプロセスです。
RTステップをTotal RNAに対して実施することにより、サンプル中の代表的なすべてのRNA転写産物から包括的なcDNAを生成するか(通常、2ステッププロトコルによる)、RTステップを遺伝子特異的なアプローチで実施することにより、目的のRNAのみをcDNAに変換することが可能です(通常、1ステッププロトコルに従う)。
以下の実験プロトコルは、実験条件に合わせて修正することが可能な、基本的なRTプロトコルとして利用できます。一般的には、cDNAを希釈してからPCR/qPCRに添加する2ステッププロセスを用いてcDNAを調製するか、両プロセスが順次実行される1ステップ反応液を調製します。
装置
  • 標準的なPCR装置または加熱ブロック
  • RTセットアップのための層流フード(オプション)
試薬
  • RNA(約1 µg/µLの保存溶液)。
  • ReadyScript 2ステップcDNA合成キット(シグマRDRT)。別の逆転写キットを、オリゴdTプライマーまたはランダムプライマー、あるいはその両方と組み合わせて使用することもできます。
  • PCRグレード純水:PCRグレード純水(W1754 または W4502)を20 mLのアリコートに小分けして凍結します。各反応には新しいアリコートを使用します。
消耗品
  • 滅菌済みフィルターピペットチップ
  • 滅菌済み1.5 mLねじ蓋式微量遠心チューブ(CLS430909)
  • PCRチューブおよびプレートは、目的とする形式に合ったものを選択してください。
    • 個別の薄肉200 µL PCRチューブ(シグマZ374873 または P3114)
    • プレート
        -  96ウェルプレート(シグマZ374903)
        -  384ウェルプレート(シグマZ374911)
    • プレートシールまたはキャップ
        -  ThermalSeal RTSシーリングフィルム(シグマZ734438)
        -  ThermalSeal RT2RRフィルム(シグマZ722553)
方法
調製
  1. ReadyScript キットの構成要素およびRNAサンプルを氷上に置きます。
  2. 混合し、軽く遠心して内容物をチューブの底に集めます。
反応
  1. コントロールを含む必要な反応数を決定します。すべての反応に必要な各構成成分の容量を計算して合わせます(ピペッティングエラーを想定して10%増やします)。 表P10-26 に従い、0.2 mLチューブまたは氷上に置かれた96ウェルプレートを使用してください。PCRプレートを使用する場合は、プレート概略図に従い、試薬が正しいウェルに添加されるようにします。
試薬単一の反応液20 µL
あたりの容量(µL)
ReadyScript cDNA合成ミックス(5× RTブレンド)4
Total RNAテンプレート—可変(1 µg~10 pg)1
PCRグレード水15
表P10-26.ReadyScript cDNA合成反応マスターミックス
  1. 各反応液を密閉した後、軽くボルテックスして内容物を混合します。軽く遠心して構成成分を反応チューブの底に集めます。
  2. 表P10-27に従い、反応ミックスをインキュベートします。
温度(℃)時間(分)
255
4230
855
4保持
表P10-27.ReadyScript cDNA合成反応温度のインキュベーションプロファイル
  1. cDNA合成の終了後、5~10倍に希釈した第一鎖反応液(2~4 µL)をPCR増幅に使用します。  
    注記:ReadyScript試薬を使用する場合は、希釈していないcDNA 2~4 µLを、阻害を引き起こすことなくPCRに添加することができます。必要に応じて、cDNA産物を10 mM Tris-HCl(pH 8.0)、0.1 mM EDTAで希釈し、-20℃で保存することができます。
関連製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500