製品
製品アプリケーションサービスリソースサポート
[ログイン / 登録](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[注文検索](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/order-lookup)
[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)
カート0
[ホーム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)[固相マイクロ抽出法(SPME)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)揮発性・半揮発性物質のためのSPMEファイバー・パフォーマンス向上のヒント
# 揮発性・半揮発性物質のためのSPMEファイバー・パフォーマンス向上のヒント
## 揮発性・半揮発性化合物回収用SPMEファイバーとその能力
### 揮発性分析対象物
揮発性分析対象物の回収を試みる場合、Carboxen/PDMSファイバーが揮発性化合物の吸着に理想的であることが示されています。吸着タイプのファイバーは、低濃度で存在する分析対象物の抽出にも優れており、多くの分析対象物でMDLが低くなります。複合マトリックス中の揮発性物質のサンプリングを改善するには、3分の2を試料で満たし、3分の1をヘッドスペースとして残すように、密閉したバイアルに試料を入れてください。ヘッドスペース容量が大き過ぎるとヘッドスペース内の分析対象物濃度が低下し、抽出効率が低下することがあるので注意してください。この試験で評価した揮発性分析対象物の大部分について、直線濃度範囲は1 ppb~10 ppmでした。ただし、この範囲は分析対象物の極性に応じて変わります。
### 半揮発性分析対象物
ヘッドスペース内の半揮発性化合物の抽出を試みる場合は、PDMSやポリアクリレートなどの吸収ファイバー・コーティングを使用してください。試料をわずかに加熱すると、分析対象物の揮発性が高くなります。再現性を担保するには、ファイバーを挿入して試料抽出を始める前に、試料を抽出温度で安定させる必要があります。十分な蒸気圧がある場合、高沸点の分析対象物であってもヘッドスペースから抽出できます。たとえば、PCBは、試料をほんの50 ℃に加熱することにより、土壌からヘッドスペースへと抽出できます。吸収ファイバーは抽出に分配を利用するため、吸着ファイバーよりも大きな容量と直線濃度範囲を持っています。
### 極性分析対象物
蒸気圧が低い極性分析対象物の一部については、Carbowax DVBやポリアクリレートなどの極性ファイバーのほうが良い選択肢かもしれません。溶液への浸漬が必要な場合があります。一般に、大型の分析対象物(> 150 amu)を抽出して放出するには、大きな細孔(DVBなど)を持つ吸収ファイバーや吸着ファイバーのほうが適しています。
__主な資料__
[SPMEアプリケーションガイド](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/documents/t199925.pdf)(PDF)
[SPME関連資料](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)
__関連技術資料__
- [SPMEによる生体分析](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/bioanalysis-with-spme)
- [固相マイクロ抽出:よくある質問](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/faq)
- [新しい表面保護型ファイバーを用いた固相マイクロ抽出 (SPME) によるベビーフード中の農薬分析](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/pesticides-baby-food-spme)
- [試料マトリックス問題の解決](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/spme-resolves)
- [Biodiesel](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/gas-chromatography/biodiesel)
- [Automated Solid Phase Microextraction (SPME) Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/automated-spme-sampling)
- [BioSPME for Plasma Protein Binding Assay: Details of Method Development and Optimization](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/biospme-plasma-protein-binding-assay)
- [GC/MS/MS Analysis of BPA in Energy Drink](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/gc-ms-ms-analysis-of-bisphenol-a-bpa-in-a-fruit-flavored-energy-drink-cla010218a)
TOP
__ログインして続行__
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
ログイン__アカウントをお持ちではありませんか?__お客様情報を登録
サポート[お問い合わせ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/customer-support)[各国の連絡先](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)[Eコマース FAQ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[安全データシート (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=sds)[製品のCOA/COO](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=coa)[品質・規制](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/quality-and-regulatory-management)[計算ツール・アプリ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps)[ウェビナー[英語]](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/webinars)
オーダー[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)[カスタム製品](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/services/custom-products)[Eコマースソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
会社情報[メルクについて](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/about-us)[企業責任](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ssbi)[イベント](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/events)[プレスリリース](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/press)[プログラム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/partnership-programs)[採用情報](https://careers.merckgroup.com/global/en)[拠点](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)
ソーシャルメディア
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__研究、開発、製造__
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
[](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)
[Sigma-Aldrich®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/bioreliance)[Millipore®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/millipore)[SAFC®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/safc)[Milli-Q®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/milliq)[Supelco®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved, including Text and Data Mining for AI training and similar technologies.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。
[サイト利用規約](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/site-use-terms)|[個人情報保護方針](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/privacy-statement)|[一般販売条件](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/terms-and-conditions)|[著作権に関する許諾](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/copyright-consent)|[サイトマップ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/site-map)
An unknown error has occured.