有機エレクトロニクス
有機エレクトロニクスは、有機ポリマーや低分子材料を使用して、多くの新しい応用分野に向けた電子部品を作製します。有機エレクトロニクス材料は、従来のシリコン系無機材料と比較して、軽量で、柔軟性に富み、安価です。有機エレクトロニクスは、製造、使用、廃棄におけるエネルギー効率が高く、資源に配慮した技術です。
低分子有機エレクトロニクスは、通常、真空蒸着法を用いて、有機材料薄膜を基板表面に成膜することで作製されます。有機エレクトロニクスは、低コストの溶液処理法を用いて、導電性ポリマーから作製することも可能です。半導体ポリマーを可溶化してインクにすることで、電子回路をプラスチックシートに直接印刷できるようになります。これらの材料は、大面積のロール・ツー・ロール製造プロセスに対応しており、容易にスケールアップして低コストで迅速に製造することができます。
注目のカテゴリー
レーザー、赤外、近赤外、化学発光、フォトクロミック、サーモクロミック、フタロシアニン、ポルフィリンなどの色素や、フォトルミネセンス、非線形光学および導波路材料をはじめとする、フォトニック・光学材料の包括的な製品群があります。
有機EL(OLEDs)
有機EL(OLED:organic light-emitting diode)は、正孔を注入する正に帯電した陽極と、電子を注入する負に帯電した負極と、異なる電荷キャリアが半導体発光層に流れ込むことを可能にする輸送層に挟まれた半導体発光層などから構成されるエレクトロルミネッセンス素子です。電極で注入された電荷が有機層で再結合する際に光が直接発生します。有機ELは、発色性に優れた高輝度の光を生成し、ディスプレイのコントラストを向上させます。有機材料の利用により、薄くて高い柔軟性のデバイスを作製できることから、有機ELは曲面モニター、折りたたみ型、巻取り型の携帯デバイス、ウェアラブルデバイスに使用することが可能です。
有機電界効果トランジスタ (OFETs)と有機薄膜トランジスタ (OTFTs)
有機トランジスタは、高性能電子機器のフレキシブルな集積回路やディスプレイの基本的な構成要素です。 トランジスタの特徴の一つにスイッチング作用があります。ソースおよびドレイン電極は有機半導体と直接接触し、ゲート電極は、誘電絶縁体によって半導体から分離されています。ゲートに電圧が印加されると、半導体の導電性が変化し、ソースとドレイン間の電流をON・OFFします。有機トランジスタの場合、導電体(電極)および半導体(活性チャネル材料)から絶縁体(ゲート絶縁層)までの、すべての要素が有機材料で構成されます。薄膜トランジスタとは、電界効果トランジスタの一種で、半導体層、電極層、誘電体層を基板上に薄膜として堆積したものです。一般的なエレクトロニクス用途として、RFIDタグや電子ペーパーなどがあります。
有機太陽電池 (OPVs)
有機エレクトロニクス材料は、太陽電池パネルで光を電気に変換するためのドナーおよびアクセプター材料として使用することも可能です。有機太陽電池では、2つの電極の間に半導体有機材料の光活性層を挟み込み、光電流が生成します。太陽光の光子束を吸収するのはドナーであるため、ドナー材料は太陽光スペクトルに適した広い光吸収特性が求められます。ペロブスカイト太陽電池に使用される有機ホール輸送材料(HTM:hole-transport material)は、電荷輸送を最大化し、エネルギー変換効率を向上させます。
関連資料
- 代表的な発光ポリマーの特性について解説しました。高分子有機ELは、フラットパネルディスプレイや照明への応用を視野に現在開発が進められており、発光ポリマーの特性理解と効率向上が急がれています。
- 安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。
- チエノ[3,2-b]チオフェン系有機半導体は、OFETにおいて高い移動度、安定性および再現性を示します。
- 3次元(3D)プリンティング技術の応用は、個人用のツールから航空宇宙機器に至るまで多岐にわたります。
- 最も重要なデジタル製造技術の1つであり、プリンテッドエレクトロニクスの実現を可能にする主要技術の1つである「インクジェット印刷」について解説します。
- すべて表示 (131)
関連プロトコル
- 自己組織化膜(SAM)作製に推奨されるプロトコールの概要をご紹介します。
- Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers.
- Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
- すべて表示 (5)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245
サポート
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 計算ツール・アプリ
ウェブツールボックス-分析化学、ライフサイエンス、化学合成および材料科学のためのサイエンスリサーチツールとリソース
- Customer Support Request
お問い合わせページでは、製品のお問い合わせや、注文や納期、お取引やアカウント、ウェブサイトに関するお問い合わせをお申込みいただけます。
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?
![トリス[2-フェニルピリジナート-C2,N]イリジウム(III) sublimed grade](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/167/234/658d0b76-d31d-4fd5-8041-e04e207227c9/640/658d0b76-d31d-4fd5-8041-e04e207227c9.png)
![2-[(1E,3E)-6-[3-(ジメチルアミノ)ピリジン]-1,3-ブタジエン-1-イル]-4,5-ジヒドロ-4-チアゾールカルボン酸](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/275/363/b1837e7e-7c9f-403d-bb3b-c80cf622c5f0/640/b1837e7e-7c9f-403d-bb3b-c80cf622c5f0.png)