Merck
ホーム高分子合成 (ポリマー合成)高い汎用性を有する新規RAFT剤
高い汎用性を有する新規RAFT剤
Liz G. Williams1, Ken Sullivan2, John Tsanaktsidis1
1CSIRO Manufacturing, Ian Wark Laboratory, Bayview Avenue, Clayton, Victoria 3168, Australia, and, 2Boron Molecular INC, 2650-110 Discovery Drive, Raleigh, NC 27616 USA
官能化ポリマーの精密重合に用いられる新規RAFT剤
商業規模で利用可能なRAFT剤
低コスト、高純度で高効率の可逆的付加開裂連鎖移動(RAFT:Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer Polymerization)剤の供給は、RAFT重合技術を工業的に使用する上で不可欠な要素です。多くのRAFT剤が実験室規模の重合反応に使用されていますが、商業的な利用には、低コスト、低臭性で高純度のRAFT剤が工業規模で使用できることが不可欠です。
新たに販売された新規RAFT剤(900152900161900150900157900158)は、多用途性に優れ、低臭から無臭、低コストのRAFT剤で、グラムからトン単位での入手が可能です。
水溶性および有機溶媒可溶性RAFT剤
900161の構造式
900161は、水溶性かつ有機溶媒可溶性のRAFT剤です。第二級(スチレン、アクリラート、アクリルアミド)および第三級(メタクリラート、メタクリルアミド)の「高活性なモノマー(MAM:more activated monomer)」に対して分子量の制御に優れ、低い多分散度(<1.1)が得られます。水溶液中およびエマルション中での重合の場合、これらMAMからモノマーを柔軟に選択できる900161の使用が推奨されます。
900152の構造式
900152も水溶性と有機溶媒可溶性の両方を有するように設計されており、第二級MAMの重合を検討する場合に選択されるRAFT剤です。このRAFT剤を使用すると、非常に低い多分散度(<1.1)が得られます。
ピラゾール系RAFT剤
ピラゾール系RAFT剤は、電子的に全く異なる多様なモノマーのグループを使用した多機能性ポリマーの需要に応えるRAFT剤です。これらのRAFT剤は有機溶媒に可溶であり、無臭です。末端基の安定性を向上すると同時に末端基の除去にも対応します。
900150の構造式
900150は、第二級「高活性なモノマー(MAM)」および第二級「低活性なモノマー(LAM:less activated monomer)」(ビニルエステル、ビニルアミド)の単独重合、共重合、およびブロック共重合を行うために選択されるRAFT剤です。単独重合またはブロック共重合に使用する場合、第二級LAMの重合制御を可能にするため、最初に第二級MAMを含む短いブロックが必要です。
900157の構造式
900157は「多用途RAFT剤」と称され、3クラス全てのモノマーの重合を行うことができます。このRAFT剤は分子量の制御に優れており、第二級MAMの場合は低い多分散度(<1.1)、第二級LAMの場合は中程度の多分散度(1.1~1.3)が得られます。LAMの単独重合またはブロック重合の場合は、第二級LAMの重合制御を可能にするため、最初に第二級MAMを含む短いブロックが必要です。900157は、第三級MAMの単独重合、共重合、ブロック共重合を行うことができます。ただし、このRAFT剤を使用すると分子量は良く制御できるものの、多分散度は大きくなります(>1.3)。多分散度があまり重要ではない用途では、900157は多用途RAFT剤として推奨され、これら3タイプのモノマーの重合を「切り替える」必要なく行うことができます。
900158の構造式
900158も「多用途RAFT剤」であり、3クラス全てのモノマーの重合を行うことが可能です。多分散度が重要な用途では、このRAFT剤が推奨されます。分子量の制御に優れ、第二級MAMでは低い多分散度(<1.1)、第三級MAMおよび第二級LAMでは中程度の多分散度(1.1~1.3)が得られます。したがって、電子的に異なる多様なモノマーを使用した多機能性(ブロック)共重合体の精密合成を商業規模で行うことができます。LAMの単独重合またはブロック重合の場合は、第二級LAMの重合制御を可能にするため、最初に第二級MAMを含む短いブロックが必要です。
RAFT剤–選択表
モノマーおよび反応条件に応じてRAFT剤を選択することが、RAFT重合を行う上で極めて重要です。RAFT剤の有効性は置換基「R」および「Z」で決まります。以下のRAFT剤–モノマー適合表は、最適なRAFT剤を簡単に選択するための指標となります。
RAFT剤–選択表
まとめ
今回取り上げたRAFT剤は、商業用および研究開発用に利用可能です。多用途性に優れ、低臭から無臭、低コストであるこれらRAFT剤を、グラムからトン単位で入手することができます。RAFT剤–選択表を利用することで、RAFT技術による最高の重合結果を得るための最適なRAFT剤の選択が可能となります。
関連製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500
References
1.
Gardiner J, Martinez-Botella I, Tsanaktsidis J, Moad G. Dithiocarbamate RAFT agents with broad applicability - the 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbodithioates. Polym. Chem.. 7(2):481-492. https://doi.org/10.1039/c5py01382h
2.
Gardiner J, Martinez-Botella I, Kohl TM, Krstina J, Moad G, Tyrell JH, Coote ML, Tsanaktsidis J. 2017. 4-Halogeno-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbodithioates: versatile reversible addition fragmentation chain transfer agents with broad applicability. Polym. Int. 66(11):1438-1447. https://doi.org/10.1002/pi.5423
精密ラジカル重合ガイドブック