Merck
ホーム固相合成溶解度則:一般的なイオン化合物の溶解度
溶解度則:一般的なイオン化合物の溶解度
溶解度の化学
化学物質が水溶液中でどのように相互作用するかを理解することは重要です。化合物や溶質の中には、溶解するもの、沈殿または固体を生成するもの、水と反応するものなどがあります。
日常生活の中で、溶解性の問題に遭遇することがあるはずです。ホットチョコレートやフレーバー付き乾燥ドリンクの粉が水に均一に溶けないのは、望ましくない沈殿の例でしょう。水垢や石鹸かすは、ミネラル分の多い水が蒸発して残されたものや、それまで溶解していた金属カチオンが炭酸塩または石鹸アニオンと反応してできた沈殿物です。
溶解度は、多くの実験プロセスに利用され、医療でも重要です。一部のイオンは、溶液中で分離すると毒性を示すものがありますが、化合物の一部としては有益な場合があります。
飽和溶液は、最大量の溶質が溶解している溶液のことです。反対に、希薄溶液は、さらに多くの溶質を受け入れることが可能です。
圧力や温度は溶解度に影響を及ぼします。本ページでは、室温および標準圧力における化合物の水に対する溶解度について説明します。水に可溶な化合物は水溶液を形成します。
溶解度則
可溶なイオン
イオン例外
アルカリ金属(第1族)
Na+、K+など
アンモニウムイオン
NH4+
硝酸塩、酢酸塩、塩素酸塩および過塩素酸塩
NO3-、C2H3O2-、ClO3-、ClO4-
ハロゲン(塩素、臭素、ヨウ素など)と金属の二元化合物
Cl-、Br-、I-など
フッ化物
銀、鉛、および水銀
F-、Ag+、Pb2+※およびHg2+
※ハロゲン化鉛は高温の水に可溶
すべての硫酸塩
SO42-
バリウム、ストロンチウム、カルシウム、鉛、銀、および水銀
Ba2+、Sr2+、Ca2+、Pb2+、Ag+、およびHg2+
わずかに可溶なイオン
イオン例外
鉛、銀、および水銀の硫酸塩
SO42-とPb2+、Ag+およびHg2+
※硫酸鉛の溶解度は低い
アルカリ土類金属(第2族)の水酸化物
OH-とCa2+、Sr2+など
バリウム
Ba2+
不溶なイオン
イオン例外
硫化物
S2-
カルシウム、バリウム、ストロンチウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムおよびアンモニウム
Ca2+、Ba2+、Sr2+、Mg2+、Na+、K+およびNH4+
水酸化物
OH-
アルカリ金属(第1族)およびアンモニウム
Na+、K+など
Al3+、NH4+
炭酸塩、シュウ酸塩、クロム酸塩およびリン酸塩
CO32-、C2O42-、CrO42-、およびPO43-
アルカリ金属(第1族)およびアンモニウム
Na+、K+など
NH4+
※リン酸リチウムの溶解度は低い
溶解度則の使用方法
  1. 溶解度を確認したい化合物を特定します。化合物を構成するイオンを特定できるように、経験式を書き出しておくとよいでしょう。
  2. 溶解度則で各イオンを調べます。一般則の左側の列を確認し、右側の列で例外がないかどうかを確認します。
  3. または、溶解度チャートでイオンを調べることも可能です。このほうがより簡単だと感じるかもしれません。カチオンは上部に、アニオンは縦に並んでいます。カチオンの列とイオンの列が交わるセルを見つけ、それらから得られる化合物の溶解度を確認します。
溶解度則はすべてを網羅しているわけではありません。あまり一般的ではない化合物を探す場合、周期表を参照する必要があるかもしれません。
溶解度則チャート
溶解度則チャート
クリックすると、スケーラブル・ベクター・グラフィック(SVG)形式の表が表示されます
溶解度チャートのダウンロード
このベーシックな溶解度チャートは無料でダウンロードできます。皆さんでご自由にお使いください。
その際には、このページへのリンクを必ず貼ってください。
溶解度の定義
溶解度について議論する際には、合意された標準的な定義に従うことが重要です。上記の資料では、一般的なルールと緩やかな定義が紹介されています。
米国薬局方(USP:United States Pharmacopeia)は、医薬品、食品成分、栄養補助食品および成分の基準を確立することを目的とした非営利団体であり、以下の定義を定めています。これらの定義は、全世界の他の主要な薬局方組織でも使用されており、より精密な用途の必要性に応じて、多くの場合、厳密な測定値と組み合わせて使用されます。
記述用語1gあたりのおおよその溶媒体積(mL/g)
Very solubleless than 1
Easily solublefrom 1 to 10
Solublefrom 10 to 30
Sparingly solublefrom 30 to 100
Slightly solublefrom 100 to 1,000
Very slightly solublefrom 1,000 to 10,000
Practically insolublemore than 10,000