Ali Khademhosseini教授(Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology, 米国)から、組織工学研究用ゼラチンメタクリロイル(900496など)の製品化のご提案をいただきました。
GelMa(ゼラチンメタクリロイル)は、天然高分子ゼラチンに光架橋可能なメタクリロイル基を導入した化合物で、印刷後に紫外または可視光で3D構造をゲル化することができます。所望の特徴(酵素分解性、調節可能な機械的および生物学的特性など)を有する複合ヒドロゲルプラットフォームを作製するために、PEG1,2、カーボンナノチューブ2、またはその他多くの物質と組み合わせることができる汎用的な材料です。また、3Dバイオプリンティングにおける光重合性ゼラチンメタクリロイルの使用4-7が報告されており、機能的血管ネットワークの形成6や内皮細胞形態の制御8、および心筋細胞の整列9をサポートします。さらに、ゼラチンメタクリロイルは、マイクロスフェア10,11やヒドロゲル12の形態での薬物送達用途にも検討されています。
上記応用例をはじめとする組織工学分野では、細孔径、分解速度、膨潤率などのハイドロゲル特性が要求されます。ゲル化後の機械的強度や剛柔特性に合わせて、様々なブルーム強度や官能基化度を持つGelMaをご用意しています。
3Dバイオプリンティング・3Dバイオインクに関するレビュー、プロトコル、関連製品紹介など、より詳細な情報については、「3Dバイオプリンティングハンドブック」をご覧ください。さらに、Ali教授によるウェビナー「再生工学用ナノ・マイクロ加工ハイドロゲル(日本語字幕付き)」も併せてご参考ください。
関連製品
Response not successful: Received status code 500
Material Mattersは、材料科学分野に関する季刊ニュースレターです。世界各国の第一線の研究者によるテクニカルレビューを掲載しています。
有機合成化学・材料科学分野の研究者の方に新製品情報をいち早くお届けするメールニュースです。
10万点以上のシグマアルドリッチ製品の構造式を一覧表示できます。カテゴリや製品英名で絞込み検索が可能です。
References
関連情報
- Webinar(日本語字幕付き):再生工学用ナノ・マイクロ加工ハイドロゲル
- Webカタログ:ゼラチン
- Webカタログ:天然高分子・バイオポリマー
- Webカタログ:バイオインク