Wybierz wielkość
179,00 zł
195,00 zł
634,00 zł
179,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
4-Methyl-2-pentanol, 98%
InChI key
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
SMILES string
CC(C)CC(C)O
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
3.7 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
expl. lim.
5.5 %
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | PHR3274 | 8.05804 | 111120 |
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay - | assay ≥98.0% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 132 °C (lit.) | bp - | bp 130-133 °C/1013 hPa | bp 120-122 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.410 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.411 (lit.) |
| mp −90 °C (lit.) | mp - | mp -60 °C | mp −109-−107 °C (lit.) |
| density 0.802 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.81 g/cm3 at 20 °C | density 0.835 g/mL at 25 °C (lit.) |
Application
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?