Merck
PHR3274
4-metylo-2-pentanol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
4-Methyl-2-pentanol
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-metylo-2-pentanol, pharmaceutical secondary standard, certified reference material
SMILES string
OC(CC(C)C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 3x1.2 mL
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
109916PHR2729PHR3323
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
packaging
pkg of 3x1.2 mL
packaging
-
packaging
pkg of 1.2 mL
packaging
pkg of 50 mg
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
105.8 °F
flash_point_c
41 °C