Wybierz wielkość
803,00 zł
1680,00 zł
803,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Poziom jakości
klasa czystości
anhydrous
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: potassium
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
858 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble (923 g/l at 18 °C (64 °F))
ślady kationów
Cr: 1.6 ppm
Cs: 7.3 ppm
Cu: 0 ppm
Fe: 7.9 ppm
Li: 0.4 ppm
Mg: 0.3 ppm
Na: 514.2 ppm
Rb: 44.4 ppm
ciąg SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
1 of 4
Ta pozycja | 229814 | 402931 | 1.05030 |
|---|---|---|---|
| form powder | form powder and chunks | form crystalline powder, powder, crystals or chunks | form - |
| assay ≥99.9% trace metals basis | assay ≥99.97% trace metals basis | assay ≥99.0% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade anhydrous | grade - | grade ACS reagent | grade - |
| impurities ≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤300.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤0.01 meq/g Titr. base, ≤0.03 meq/g Titr. acid, ≤0.1% K2SiF6 | impurities - |
| mp 858 °C (lit.) | mp 858 °C (lit.) | mp 858 °C (lit.) | mp 858 °C (lit.) |
Opis ogólny
Zastosowanie
- To fabricate CIGS thin films solar cells. Efficiency increased by up to 21.7% after KF postdeposition treatment. This was due to the formation of a K-containing layer on the CIGS surface, which resulted in increased surface reactivity due to the formation of a bilayer structure in which a K—In—Se species covers the CIGSe compound.[3]
- To fabricate 2D vanadium carbide MXene for supercapacitor electrodes.[4]
- To synthesize sulfonyl fluoride through electrochemical oxidative coupling.[5]
- As an electrolyte additive for Li-ion batteries.[6]
- As a catalyst for ring-opening fluorination of cyclic thioethers.[1]
- To synthesize solid base catalysts, KF/Ca−Mg−Al hydrotalcite for the production of Biodiesel via transesterification reactions.[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?