Merck
1.05030
Potassium fluoride
extra pure, Technipur®
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
1 KG
1540,00 zł
50 KG
39 430,00 zł
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.10
Beilstein:
3902818
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
ciśnienie pary
1.3 hPa ( 885 °C)
Poziom jakości
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
>1505 °C/1013 hPa
mp
858 °C (lit.)
ciąg SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
229814449148402931
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
vapor pressure
1.3 hPa ( 885 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
1.3 hPa ( 885 °C)
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
bp
>1505 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
Zastosowanie
Fluorek potasu (KF) występuje naturalnie jako minerał karobbit. Stosowany jest głównie jako środek fluorujący w przemyśle chemicznym do produkcji szerokiej gamy związków fluorowanych w selektywnych reakcjach fluorowania.[1] Znajduje również zastosowanie w przemyśle elektronicznym jako produkt do obróbki powierzchni metalowych. Po obróbce KF po osadzeniu w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych opartych na CuInGaSe2 (CIGS) zwiększa się wydajność konwersji energii. Ta modyfikacja powierzchni ma bezpośredni wpływ na wydajność ogniwa słonecznego, prowadząc do wzrostu napięcia obwodu otwartego, współczynnika wypełnienia i gęstości nośników ładunku netto ogniwa.[2][3]
KF może być również używany jako:
  • Środek topnikowy w dziedzinie metalurgii do operacji łączenia metali, w tym spawania, lutowania i lutowania twardego.[4]
  • Środek trawiący w produkcji niektórych szkieł optycznych.[5]
  • Dodatek do tworzenia monokryształów w celu zmiany struktury krystalicznej, wielkości kryształów i morfologii kryształów.[6][7]
Wszechstronne źródło jonów fluorkowych stosowane w badaniach specyficznego dla jonów pęcznienia i pęcznienia amfolitycznych żeli polimerowych, w utlenianiu metali szlachetnych w HF w temperaturze pokojowej oraz w pomiarach polaryzowalności elektronowej jonów w polimerach halogenków alkalicznych.
Informacje prawne
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potassium fluoride postdeposition treatment with etching step on both Cu-rich and Cu-poor CuInSe2 thin film solar cells
Babbe F, et al.
Physical Reiview Materials (2018)
Efficiency enhancement of Cu(In,Ga)Se2 thin-film solar cells by a post-deposition treatment with potassium fluoride
Laemmle A, et al.
Physica Status Solidi, 7(9), 631-634 (2013)
Crystal growth and characterization of ?-glycine grown from potassium fluoride for photonic applications
Dillip GR, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 79(5), 1123-1127 (2011)
Structural properties and chemical flux reactivities of aqueous suspensions of mixtures of potassium tetrafluoroborate and potassium fluoride
Ross RA, et al.
Thermochimica Acta, 107, 321-329 (1986)
Comparison of Different Etching Agents and Repair Materials Used on Feldspathic Porcelain
Lundvall PK, et al.
Journal of Adhesion Science and Technology, 23(7-8), 1177-1186 (2009)
Questions
  1. Is this powder or crystals?
    1 answer
    1. This product is listed as a solid. However, the physical form of this material is not a tested specification. Other Potassium fluoride products of similar purity levels are listed as powders or crystalline powders that may contain chunks. These details are not recorded or reported for this item.