Merck
1.00066
Acetic acid (glacial)
greener alternative
100%, Suprapur®
Synonim(y):
Kwas etanowy
Wybierz wielkość
250 ML
784,00 zł
1 L
1960,00 zł
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-580-7
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas octowy (lodowaty) 100%, Suprapur®
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
≥99.8% (acidimetric)
100%
form
liquid
autoignition temp.
485 °C
800 °F
potency
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
LC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
flash point 39 °C
solubility
soluble 602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 ppb
phosphate (PO43-): ≤50 ppb
sulfate (SO42-): ≤400 ppb
cation traces
Ag: ≤1.0 ppb
Al: ≤2.0 ppb
As: ≤0.5 ppb
Au: ≤0.5 ppb
B: ≤0.5 ppb
Ba: ≤0.5 ppb
Be: ≤0.5 ppb
Bi: ≤0.5 ppb
Ca: ≤20.0 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Co: ≤0.5 ppb
Cr: ≤5.0 ppb
Cu: ≤1.0 ppb
Fe: ≤20.0 ppb
Ga: ≤0.5 ppb
Ge: ≤0.5 ppb
Hg: ≤2.0 ppb
In: ≤0.5 ppb
K: ≤2.0 ppb
Li: ≤0.5 ppb
Mg: ≤2.0 ppb
Mn: ≤1.0 ppb
Mo: ≤1.0 ppb
Na: ≤5.0 ppb
Ni: ≤5.0 ppb
Pb: ≤2.0 ppb
Pt: ≤0.5 ppb
Sb: ≤0.5 ppb
Sn: ≤0.5 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Ti: ≤0.5 ppb
Tl: ≤0.5 ppb
V: ≤0.5 ppb
Zn: ≤2.0 ppb
Zr: ≤0.5 ppb
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.018301.000631.00062
grade
for inorganic trace analysis
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥99.8% (acidimetric), 100%
assay
≥99.7% (acidimetric)
assay
≥99.8% (alkalimetric)
assay
≥96.0% (alkalimetric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99,8%
Barwa: ≤ 5 Hazen
Aldehyd octowy: ≤ 2 ppm
Temperatura krzepnięcia: ≥ 16.3 °C
Chlorek (Cl): ≤ 100 ppb
Fosforan (PO₄): ≤ 50 ppb
Siarczan (SO₄): ≤ 400 ppb
Ag (srebro): ≤ 1.0 ppb
Al (Aluminium): ≤ 2.0 ppb
As (Arsen): ≤ 0.5 ppb
Au (Złoto): ≤ 0.5 ppb
B (Bor): ≤ 0.5 ppb
Ba (Bar): ≤ 0.5 ppb
Be (Beryl): ≤ 0.5 ppb
Bi (Bizmut): ≤ 0.5 ppb
Ca (Wapń): ≤ 20.0 ppb
Cd (Kadm): ≤ 0.5 ppb
Co (Kobalt): ≤ 0.5 ppb
Cr (Chrom): ≤ 5.0 ppb
Cu (Miedź): ≤ 1.0 ppb
Fe (Żelazo): ≤ 20.0 ppb
Ga (Gal): ≤ 0.5 ppb
Ge (Germanium): ≤ 0.5 ppb
Hg (Mercury): ≤ 2.0 ppb
In (Indium): ≤ 0.5 ppb
K (Potas): ≤ 2.0 ppb
Li (Lit): ≤ 0.5 ppb
Mg (Magnez): ≤ 2.0 ppb
Mn (Mangan): ≤ 1.0 ppb
Mo (Molibden): ≤ 1.0 ppb
Na (Sód): ≤ 5.0 ppb
Ni (Nikiel): ≤ 5.0 ppb
Pb (Ołów): ≤ 2.0 ppb
Pt (Platyna): ≤ 0.5 ppb
Sb (Antymon): ≤ 0.5 ppb
Sn (cyna): ≤ 0,5 ppb
Sr (stront): ≤ 0,5 ppb
Ti (tytan): ≤ 0.5 ppb
Tl (Tal): ≤ 0,5 ppb
V (Wanad): ≤ 0,5 ppb
Zn (Cynk): ≤ 2,0 ppb
Zr (Cyrkon): ≤ 0.5 ppb
Substancje redukujące dichromian potasu: ≤ 30 ppm
Substancje redukujące nadmanganian potasu: ≤ 20 ppm
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 2 ppm
Rzeczywiste wartości podlegają nieuniknionym systematycznym
wahaniom w tym zakresie stężeń.
Application
  • Badanie przesiewowe ultrastabilnych kwasów (fenazino)dioksyalkanowych o różnych długościach łańcucha rozpuszczalnego w wodzie dla wodnych przepływowych baterii redoks o dużej pojemności: Badanie to bada zastosowanie związków na bazie fenaziny, w których pochodne kwasu octowego działają jako rozpuszczalne mediatory w przepływowych bateriach redoks, oferując wgląd w optymalizację elektrolitów akumulatorowych w celu zwiększenia pojemności i stabilności (Liu et al., 2024).
  • Synteza kowalencyjnych struktur organicznych (COF) połączonych z iminami w środowisku wodnym i wytwarzanie wolnostojących nanowłókien celulozowych@COF: Badania te pokazują zastosowanie kwasu octowego w przyjaznej dla środowiska syntezie kowalencyjnych struktur organicznych połączonych iminą, podkreślając jego rolę w promowaniu praktyk zielonej chemii w materiałoznawstwie (Kong et al., 2024).
  • Zielona, bezpieczna i niezawodna synteza bimetalicznych nanozymów MOF-808 o zwiększonej stabilności wodnej i reaktywności do zastosowań biologicznych: Lodowaty kwas octowy jest używany do modulowania pH podczas syntezy nanozymów MOF-808, poprawiając ich biologiczną kompatybilność i stabilność do potencjalnych zastosowań terapeutycznych (Simms et al., 2024).
  • Dwufunkcyjny materiał hybrydowy ZnO-MOF domieszkowany manganem o zwiększonej stabilności hydrolitycznej: W tym badaniu kwas octowy jest integralną częścią syntezy szkieletu metaloorganicznego na bazie ZnO, zwiększając jego stabilność hydrolityczną i funkcjonalność jako czujnika do monitorowania środowiska (Asadevi et al., 2023).
  • Ekstrakcja nukleotydów z suplementów diety za pomocą nowo zsyntetyzowanych adsorbentów: Badania wykorzystują kwas octowy w procesie ekstrakcji nukleotydów z suplementów diety, wykazując jego skuteczność w zwiększaniu wydajności i czystości ekstrahowanych związków (Studzińska i in., 2023).
General description
We are committed to providing greener alternatives that adhere to the 12 Principles of Greener Chemistry. This acetic acid is bio-renewable and produced from sustainably sourced beechwood, minimizing waste and promoting resource efficiency. Thus it aligns with ′Waste Prevention′, and ′Use of Renewable Feedstocks′.
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Kontrola zanieczyszczeń pierwiastkowych w produktach leczniczych za pomocą metod i materiałów analitycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?