Merck
1.00849
Toluene
for gas chromatography MS Suprasolv®
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
1 L
361,00 zł
2.5 L
740,00 zł
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
Beilstein:
635760
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191501
Numer indeksu EC:
203-625-9
NACRES:
NA.03
Bp:
110-111 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
3.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
SupraSolv®
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
997 °F
granice wybuchowości
7 %
metody
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.03% Water
pozostałość po odparowaniu
≤3.0 mg/L
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n/D 1.496 (lit.)
Lepkość kinematyczna
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 4 °C
rozpuszczalność
0.52 g/L
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.08331PHR131132249-M
Toluene for gas chromatography MS Suprasolv®
Supelco
1.00849
Toluene
Toluene for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.08331
Toluene
Toluene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1311
Toluene
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
-
assay
≥99.7% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
technique(s)
GC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
solubility
0.52 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
110-111 °C (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
Opis ogólny
SupraSolv MS jest przeznaczony do stosowania w chromatografii gazowej połączonej z detekcją spektrometryczną. Rozpuszczalniki SupraSolv oferują największy określony zakres czasu retencji, wyraźną linię bazową i minimalny stosunek sygnału do szumu, co prowadzi do wiarygodnych i powtarzalnych wyników analizy.
Zastosowanie
  • Analityczne rozwiązanie dla toluenu i mieszaniny toluenu i n-propanolu w biofilmieprzy użyciu ADM: Niniejsze badanie dostarcza analitycznego rozwiązania dla dyfuzji i reakcji toluenu i jego mieszanin z n-propanolem w biofilmach przy użyciu metody rozkładu Adomiana (ADM). Wyniki badań podkreślają skuteczność ADM w rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z reakcją dyfuzyjną w zastosowaniach inżynierii środowiska (Valli et al., 2020).
  • Benzen, toluen, etylobenzen i ksylen: Aktualne techniki analityczne i podejścia do monitorowania biologicznego ..: W tym kompleksowym przeglądzie omówiono różne techniki analityczne i podejścia do monitorowania biologicznego w celu oceny narażenia ludzi na toluen i inne związki BTEX. Ocenia skuteczność różnych metod przygotowania próbek i technik analitycznych, podkreślając znaczenie wiarygodnych biomarkerów dla narażenia zawodowego (Soleimani, 2020).
  • Zastosowanie UV/peroksydisiarczanu (PDS) aktywowanego jonami żelaza do usuwania toluenu w środowisku wodnym: zużycie energii elektrycznej i badanie kinetyczne...: Niniejsze badania dotyczą usuwania toluenu ze środowiska wodnego za pomocą UV/peroksydisiarczanu aktywowanego jonami żelaza. Badanie zapewnia wgląd w parametry kinetyczne i zużycie energii elektrycznej w procesie, wykazując jego potencjał w zastosowaniach związanych z rekultywacją środowiska (Shokri, 2020).
  • Badanie niektórych skutecznych czynników wpływających na metabolity moczu w biologicznym monitorowaniu związków benzenu, toluenu i ksylenu..: W artykule zbadano czynniki wpływające na metabolity moczu w biologicznym monitorowaniu narażenia na związki benzenu, toluenu i ksylenu (BTX). Podkreślono znaczenie zrozumienia tych czynników dla dokładnej oceny narażenia zawodowego na związki BTX (Taheri et al., 2022).
Inne uwagi
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Informacje prawne
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)