pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
GMP
Halal
Kosher
agency
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
opis
GMO free
low in endotoxins
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
Formularz
liquid
siła działania
42200 mg/kg LD50, oral
masa cząsteczkowa
1310 g/mol
zanieczyszczenia
endotoxins, low
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L)
bp
>100 °C
gęstość
1.07 g/cm3 at 25 °C
Zastosowanie
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
solubility enhancement
obecność zanieczyszczeń
Aflatoxin free
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Klucz InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
1 of 4
Ta pozycja | 1547969 | 59924 | 8.17061 |
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation |
| agency ChP, NF, JP, Ph. Eur. | agency - | agency USP/NF, tested according to Ph. Eur. | agency JP, NF, Ph. Eur. |
| form liquid | form - | form liquid | form viscous liquid |
| density 1.07 g/cm3 at 25 °C | density - | density 1.064 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.07 g/cm3 at 25 °C |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Intended for high-risk applications, this Emprove® Expert grade contains bioburden and endotoxin limits.
Opakowanie
1371711000 / 1L / glass bottle
Informacje prawne
produkt powiązany
used together
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat podskórnej lub dożylnej formulacji mAb oraz odpowiednich produktów towarzyszących, w tym substancji pomocniczych.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.