Materiały
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Milligard®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Milligard®
Parametry
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
metody
prefiltration: suitable
Długość
30 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
Średnica
7.1 cm (2.8 in.)
powierzchnia filtracyjna
2.4 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤750 mg/cartridge
Matryca
Milligard® LPB
wielkość porów
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 7
1 of 4
Ta pozycja | CWL373S03 | CWLC73S03 | CWLS73S03 |
|---|---|---|---|
| pore size 1.2 μm nominal pore size, 1.2 μm pore size | pore size 0.2 μm nominal pore size, 0.2 μm pore size | pore size - | pore size - |
| technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable |
| product line Milligard® | product line Milligard® | product line Milligard® | product line Milligard® |
| filtration area 2.4 m2 | filtration area 2.4 m2 | filtration area 2.1 m2 | filtration area 2.1 m2 |
| material mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding), polypropylene , polyester support, silicone seal | material mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding), polyester support, polypropylene , silicone seal | material mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding), polyester support, polypropylene , silicone seal | material mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding), polyester support, polypropylene , silicone seal |
| matrix Milligard® LPB | matrix Milligard® LPB | matrix Milligard® LPB | matrix Milligard® LPB |
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2