Merck
NY1104700
Nylon Membrane Filter, 11.0 μm Pore Size
greener alternative
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Nylon Net Filter
Zaloguj sięaby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
100 FILTERS
928,00 zł
928,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 listopada 2025Szczegóły
Uzyskaj kompatybilny plastikowy uchwyt filtra. Wypróbuj MCFLX4710
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Pozwól nam pomóc
Materiały
Nylon membrane
plain filter
white filter
opis
11.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
65 μm
wielkość porów
11.0 μm pore size
6 % porosity
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
NY1102500NY1109000NY1002500
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
material
Nylon membrane, white filter, plain filter
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
pore size
11.0 μm pore size, 6 % porosity
pore size
11.0 μm pore size, 6 % porosity
pore size
11.0 μm pore size, 6 % porosity
pore size
10.0 μm pore size, 6 % porosity
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które zostały przeprojektowane, aby umożliwić bardziej zrównoważone rozwiązania badawcze. Wewnętrzne i zewnętrzne pudełka zawierające dyski membranowe są wykonane z bio-okrągłego materiału przydzielonego przy użyciu metody bilansu masy ISCC. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Filter Code: NY11
Filter Type: Net filter
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 µm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 µm.
Our 5 µm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
•Wide range of pore sizes available
•Resistant to aggressive solvents
Applications:
Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Zastosowanie
  • Collection of algae and cells
  • Particle analysis
  • Large particulate filtration
  • Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
  • Background filter for particle imaging systems
  • Prefiltration of solvents
Paint monitoring
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13