Wybierz wielkość
694,00 zł
694,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 grudnia 2025Szczegóły
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Millipore Express® SHC, OptiScale® Capsule, filtration area 3.5 cm2, OptiScale® 25, pore size 0.5/0.2 μm
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
OptiScale® 25
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
metody
sterile filtration: suitable
Długość
3.9 cm (1.52 in.)
Szerokość
1.21 in.
długość nominalna kartridża
1.52 in. (39 mm)
Średnica
3.1 cm (1.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
3.5 cm2
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Warunki transportu
ambient
1 of 4
Ta pozycja | SHGEA47HH3 | SHGEA47FF3 | SHGEA47FH3 |
|---|---|---|---|
| pore size 0.5/0.2 μm pore size | pore size 0.5/0.2 μm pore size | pore size 0.5/0.2 μm pore size | pore size 0.5/0.2 μm pore size |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| filtration area 3.5 cm2 | filtration area 17.7 cm2 | filtration area 17.7 cm2 | filtration area 17.7 cm2 |
| product line OptiScale® 25 | product line OptiScale® 47 | product line OptiScale® 47 | product line OptiScale® 47 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® |
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
1 autoclave cycle of 60 min @ 123 °C
Komentarz do analizy
After sterilization and a controlled water flush of 15 mL, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64>.
Inne uwagi
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Produkty
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Powiązane treści
Dowiedz się więcej o przetwarzaniu mAb, w szczególności o produktach zaprojektowanych do wydajnej sterylnej filtracji pożywek do hodowli komórkowych i ich składników.
Selecting the right membrane filter for cell culture media filtration is critical for increased cell viability and viable cell density.
Learn more mAb upstream processing, specifically on the products designed for efficient sterile filtration of cell culture media and media components.
Dowiedz się, w jaki sposób filtry wstępne i kontrola obciążenia biologicznego mogą poprawić wydajność dalszego oczyszczania poprzez usuwanie cząstek stałych i ochronę operacji jednostkowych.