Merck
BP1153
Citalopram hydrobromide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
100 MG
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21FN2O · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
citalopram
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC6A4(6532)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
Y00010081134233C-095
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Cerilliant®
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
single component solution
form
solid
form
-
form
-
form
liquid
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Zastosowanie
Citalopram hydrobromide BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Escitalopram Oral SolutionCitalopram
  • Oral DropsCitalopram
  • TabletsEscitalopram
  • TabletsEscitalopram
  • Oral Drops
  • Działania biochem./fizjol.
    Potent and selective serotonin uptake inhibitor (Ki = 5.4 nM); antidepressant
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Learn how British Pharmacopoeia (BP) sets the standard by offering quality British Pharmacopoeia Chemical Reference Substances (BPCRS).
    Sales restrictions may apply.
    produkt podobny
    produkt powiązany
    Numer produktu
    Opis
    Cennik
    Piktogramy
    Health hazardExclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
    Organy docelowe
    Central nervous system
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 2
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)