Wybierz wielkość
3610,00 zł
3610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1134197
rodzina API
citalopram
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 25 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
1 of 4
Ta pozycja | 1134197 | 1134277 | PHR1902 |
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| packaging pkg of 25 mg | packaging - | packaging - | packaging pkg of 50 mg |
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3