Merck
Y0001008
Citalopram hydrobromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Y0001008
695,00 zł
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21FN2O · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
citalopram
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC6A4(6532)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1134233BP1153PHR1640
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
citalopram
API family
citalopram
API family
citalopram
API family
citalopram
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Citalopram hydrobromide EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Potent and selective serotonin uptake inhibitor (Ki = 5.4 nM); antidepressant
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt podobny
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gordon F Buchanan et al.
The Journal of physiology, 592(19), 4395-4410 (2014-08-12)
Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) is the leading cause of death in patients with refractory epilepsy. Defects in central control of breathing are important contributors to the pathophysiology of SUDEP, and serotonin (5-HT) system dysfunction may be involved. Here
Yevheniia Mikheenko et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(6), 1395-1404 (2015-01-15)
Trait anxiety is a risk factor for the development and maintenance of affective disorders, and insights into the underlying brain mechanisms are vital for improving treatment and prevention strategies. Translational studies in non-human primates, where targeted neurochemical and genetic manipulations
M D Opal et al.
Molecular psychiatry, 19(10), 1106-1114 (2013-10-30)
Current antidepressants must be administered for several weeks to produce therapeutic effects. We show that selective serotonin 2C (5-HT2C) antagonists exert antidepressant actions with a faster-onset (5 days) than that of current antidepressants (14 days) in mice. Subchronic (5 days)
Jesper T Andreasen et al.
Brain research, 1601, 117-126 (2015-01-13)
Depression and anxiety often co-occur, and conventional monoamine-facilitating antidepressants show efficacy against symptoms in both disorders. Rodent studies indicate that antidepressant effects of monoamine-based antidepressants involve increased α-amino-3-hydroxy-5- methyl-4-isoxazolepropionic acid glutamate receptor (AMPAR) neurotransmission, and positive allosteric modulators (PAMs) at
Laura Jiménez-Sánchez et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(11), 2673-2680 (2014-05-30)
Paradoxically, N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonists are used to model certain aspects of schizophrenia as well as to treat refractory depression. However, the role of different subunits of the NMDA receptor in both conditions is poorly understood. Here we used biochemical