Wybierz wielkość
3230,00 zł
3230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
crystals
opakowanie
pkg of 125 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
858 °C (lit.)
Zastosowanie
general analytical
ciąg SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
1 of 4
Ta pozycja | 229814 | 402931 | 1.04994 |
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade - | grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| manufacturer/tradename NIST® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) general analytical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form crystals | form powder and chunks | form crystalline powder, powder, crystals or chunks | form solid |
| packaging pkg of 125 g | packaging - | packaging - | packaging - |
| mp 858 °C (lit.) | mp 858 °C (lit.) | mp 858 °C (lit.) | mp 846 °C |
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Jon fluorkowy (F-)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1