Merck
Y0000796
Fluorescein
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Acid Yellow 73
Wybierz wielkość
120 MG
670,00 zł
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.31
Numer w indeksie barw:
45350
Beilstein:
94324
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP Reference Standard
rodzina API
fluorescein
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
Klucz InChI
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
127700446955Y0000804
Fluorescein European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000796
Fluorescein
Fluorescein United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1277004
Fluorescein
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
for fluorescence
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
EP Reference Standard
agency
-
agency
-
agency
-
API family
fluorescein
API family
fluorescein
API family
-
API family
fluorescein
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Fluorescein EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Mogą obowiązywać ograniczenia sprzedaży.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Osaama H Khan et al.
Neurosurgical focus, 37(4), E7-E7 (2014-12-04)
This paper describes a consecutive series of skull base meningiomas resected using an endoscopic endonasal approach through various corridors at a single institution over 7 years. The impact of case selection and experience, the presence of a cortical cuff between
Wout O Rohof et al.
Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association, 12(10), 1647-1655 (2013-11-05)
Approximately 30% of patients with gastroesophageal reflux disease have symptoms resistant to treatment with proton pump inhibitors (PPIs). Several mechanisms such as esophageal hypersensitivity, increased mucosal permeability, and possibly the position of the gastric acid pocket might underlie a partial
Thaned Kangsamaksin et al.
Cancer discovery, 5(2), 182-197 (2014-11-13)
A proangiogenic role for Jagged (JAG)-dependent activation of NOTCH signaling in the endothelium has yet to be described. Using proteins that encoded different NOTCH1 EGF-like repeats, we identified unique regions of Delta-like ligand (DLL)-class and JAG-class ligand-receptor interactions, and developed
Tomohisa Akamatsu et al.
The American journal of pathology, 184(6), 1843-1852 (2014-04-16)
Neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) remains a serious burden in neonatal care. Hypothermia provides a good outcome in some babies with HIE. Here, we investigated the biological mechanisms of its neuroprotective effect and sought for a new therapeutic target. We made
Aditya Venkatesh et al.
The Journal of clinical investigation, 125(4), 1446-1458 (2015-03-24)
Retinitis pigmentosa (RP) is an inherited photoreceptor degenerative disorder that results in blindness. The disease is often caused by mutations in genes that are specific to rod photoreceptors; however, blindness results from the secondary loss of cones by a still