Merck
650447
2-Propanol
greener alternative
99.9%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC), HPLC, suitable for ASTM® 7979 and ASTM® 7968
Synonim(y):
isopropanol, sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
1 L
515,00 zł
2.5 L
948,00 zł
515,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
635639
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.05
Bp:
82 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Propanol, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
klasa czystości
HPLC Plus
Poziom jakości
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
750 °F
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.02% water
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) (365 nm)
pozostałość po odparowaniu
≤0.0001%
pozostałości halogenowane
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.0
λ: 250 nm Amax: ≤0.30
λ: 275-400 nm Amax: ≤0.005
przydatność
suitable for residue analysis
Zastosowanie
PFAS testing
food and beverages
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
67543124137-M1.05008
2-Propanol suitable for preparative chromatography, EMPROVE® ESSENTIAL, BP, USP
SAFC
1.05008
2-Propanol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
grade
HPLC Plus, for residue analysis
grade
HPLC Plus, for residue analysis
grade
-
grade
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
Opis ogólny
2-Propanol (Isopropanol) is a secondary alcohol. It has been tested as a substitute of the fuel for use in various fuel cells.[1] CuO powder dissolved in 2-propanol has been used for the laser ablation assisted synthesis of Cu colloids.[2] Suspension of 2-propanol with Zn(NO3)2 has been employed for the fabrication of titanium dioxide-coated stainless steel (P25-TiO2/SS) photoanode coated with uniformly thick layer of P25-TiO2. This photoanode was used for the electrochemical photocatalytic (ECPC) degradation process.[3] Preparation of methyl isobutyl ketone (MIBK) using 2-propanol as the precursor has been reported with yield as high as 25%.[4] Solubility of benzoic acid has been investigated in 2-propanol by gravimetric method in the temperature range, 277-346K.[5]
Zastosowanie
2-Propanol (Isopropanol) may be used in the following processes:
  • Isolation and quantitative determination of carotenes and xanthophylls from Capsicum annum pericarp extracts by HPLC.[6]
  • As solvent in the dissolution of Pt and TiO2 precursors, for the fabrication of Pt-TiO2/Ti electrodes.[7]
  • As a solvent in the synthesis of di- and trisubstituted ortho biaryls by Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[8]
  • As an alternate solvent to benzene in the analysis of total carbonyl compounds in heated and frying oils.[9]
  • As a reaction medium in the preparation of cyclic ureas by reacting CO2 with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2).[10]
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
Cechy i korzyści
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This solvent is safe to use and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Inne uwagi
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrochemical oxidation of alcohols on Pt-TiO2 binary electrodes.
Hasa B, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(35), 15395-15404 (2013)
A modified method for the estimation of total carbonyl compounds in heated and frying oils using 2-propanol as a solvent.
Endo Y, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 78(10), 1021-1024 (2001)
A general method for the Suzuki-Miyaura cross-coupling of sterically hindered aryl chlorides: Synthesis of di-and tri-ortho-substituted biaryls in 2-propanol at room temperature.
Navarro O, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(52), 16194-16195 (2003)
Solubility of benzoic acid in acetone, 2-propanol, acetic acid and cyclohexane: Experimental measurement and thermodynamic modeling.
Long B, et al.
Fluid Phase Equilibria, 297(1), 113-120 (2010)
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
Produkty
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
Protokoły
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?