Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Wybierz wielkość
5310,00 zł
5310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Ascentis® Express C18, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
powierzchnia
120 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 50821-U | 50819-U | 50809-U |
|---|---|---|---|
| L × I.D. 15 cm × 2.1 mm | L × I.D. 15 cm × 3 mm | L × I.D. 10 cm × 3 mm | L × I.D. 3 cm × 2.1 mm |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| particle size 2 μm | particle size 2 μm | particle size 2 μm | particle size 2 μm |
| matrix active group C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (octadecyl) phase |
| agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 |
| technique(s) HPLC: suitable, UHPLC-MS: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable | technique(s) LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable | technique(s) LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable | technique(s) LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable |
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
Protokoły
Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Powiązane treści
Ascentis® Express 2.0 μm C18 Column Care & Use Sheet
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?