Przejdź do
1083303
USP
tert-Butyl methyl ether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
MTBE, Methyl tert-butyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3 x 1.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730942
2920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.1 (vs air)
autoignition temp.
705 °F
expl. lim.
15.1 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
tert-Butyl methyl ether USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34875443808179787
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
suitable for HPLC, ≥99.8%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
reagent grade, ≥98%
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
HPLC grade
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
microbiology
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
expl. lim.
15.1 %
expl. lim.
15.1 %
expl. lim.
15.1 %
expl. lim.
15.1 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl methyl ether
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1634-04-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)