Merck
Laboratoryjne urządzenia do koncentracji
Analizy downstream wymagają, aby białka, kwasy nukleinowe, cząsteczki wirusów i inne biomolekuły były rozpuszczane w ich natywnej formie w odpowiednim stężeniu. Metody ultrafiltracji mogą być stosowane do delikatnego i skutecznego zagęszczania próbek biologicznych lub środowiskowych poprzez usuwanie nadmiaru cieczy lub buforu. Dostępne są różne urządzenia do ultrafiltracji, które umożliwiają szybkie zatężanie białek i innych biomolekuł z wysokim odzyskiem. 
  • Filtry odśrodkowe do zatężania białek, przeciwciał i innych biomolekuł (< 0.5 mL - 70 mL objętości)
  • Komory mieszane do zatężania dużych objętości białek, przeciwciał, próbek biologicznych i środowiskowych (50 mL - 800 mL objętości). 800 mL objętości)
  • Koncentratory próbek klinicznych do zatężania surowicy, osocza,moczu i innych próbek klinicznych
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 136
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 136
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 136 wyników
Powiązane zasoby
Urządzenia do filtracji odśrodkowej do zatężania białek
Urządzenia do ultrafiltracji odśrodkowej wykorzystują siłę odśrodkową do delikatnego przepuszczania substancji rozpuszczonych i cieczy przez półprzepuszczalną membranę w celu szybkiego zatężania białek, przeciwciał i innych biomolekuł w próbkach o małej i średniej objętości.
Filtry odśrodkowe Microcon®
Proste i wydajne zagęszczanie i odsalanie roztworów peptydów, białek i genomowego DNA za pomocą nisko wiążących regeneratów Ultracel® regenerowanej celulozy (RC) lub membran Biomax® PES przy użyciu dowolnej wirówki, która może przyjmować probówki 1.5 ml probówki.
  • ≤ 0.5 mL objętości próbki
  • Typowy odzysk na poziomie >95%, nawet dla rozcieńczonych roztworów
  • Odwrotne wirowanie w celu maksymalizacji odzysku, nawet w najmniejszych próbkach
  • Wygodne przechowywanie filtratu lub skoncentrowanej próbki w standardowej probówce mikrofugurowej
  • Współczynniki zatężania do 100X
Filtry odśrodkowe Ultrafree®
Filtry odśrodkowe Ultrafree®-Msup>®-MC i Ultrafree®-CL usuwają cząstki i osady z próbek wodnych i niektórych rozpuszczalników. Te szybkie jednostki filtrujące zapewniają wysoce powtarzalną wydajność odzyskiwania próbek.
  • 0.5 mL - 2 mL objętości próbki
  • Klarowanie, filtracja i sterylizacja roztworów białek i kwasów nukleinowych
  • Wysoki odzysk Durapore® (PVDF) i hydrofilowe membrany PTFE
  • Pięć różnych rozmiarów porów od 0,1 do 5.0 µm
  • Opcje sterylne i niesterylne
  • Szybka filtracja i wysoce powtarzalna wydajność
Amicon®Ultra wirówkowe koncentratory białek
Filtry ultra wirówkowe Amicon® zapewniają szybkie przetwarzanie próbek i promują wysoki odzysk próbek, nawet w rozcieńczonych próbkach, dzięki ultrafiltracji. Unikalne cechy filtrów odśrodkowych Amicon® Ultra zapewniają najszybsze i najbardziej wydajne zatężanie dla wrażliwych zastosowań na dalszych etapach.
  • 0.5 mL - 15 mL objętości próbki
  • >90% odzysk próbki dzięki nisko wiążącej membranie Ultracel® z regenerowanej celulozy (RC) i polipropylenowej obudowie<
  • Szybkie czasy przetwarzania (10-30 minut)
  • Technologia Deadstop zapobiega wirowaniu do sucha
  • Odwrotne wirowanie pozwala zmaksymalizować odzysk białek, szczególnie w przypadku małych rozcieńczonych próbek, bez wprowadzania błędów pipetowania
Centricon®Plus-70
Filtr odśrodkowy Centricon® Plus-70 jest przeznaczony do szybkiego przetwarzania wodnych roztworów biologicznych o objętości od 15 do 70 ml. Filtry Centricon® zagęszczają większość roztworów o objętości 70 ml do 350 μl w zaledwie 25 minut. Próbki są zazwyczaj zagęszczane w zakresie od 50X do 200X, w zależności od rodzaju próbki i jej początkowej objętości. Urządzenia te stanowią wygodną alternatywę dla dializy, liofilizacji lub technik strącania.
  • 15 ml - 70 ml objętości próbki
  • >90% typowego odzysku
  • Niska objętość zatrzymania
  • Obudowa z polipropylenu minimalizuje wiązanie<
  • True dead stop zapobiega wirowaniu do sucha
  • Zagęszczanie i odsalanie eluatów z kolumn chromatograficznych
  • Zagęszczanie przeciwciał monoklonalnych
  • Zagęszczanie białek lub wirusów z supernatantów hodowlanych
  • Klarowanie homogenatów tkankowych i lizatów komórkowych
Stirred Cells for Large Sample Volume Concentration
Cele mieszane wykorzystują ultrafiltrację ciśnieniową (pUF) przy wysokich prędkościach przepływu do przetwarzania dużych objętości próbek w celu szybkiego zatężania białek, cząstek wirusów i innych próbek biologicznych i środowiskowych.
Komory mieszadłowe Amicon®
Komory mieszadłowe Amicon® zapewniają wysokie prędkości przepływu roztworów o stężeniu do 10% makrosoli i są zdolne do szybkiego zatężania lub usuwania soli, a następnie zatężania w tym samym urządzeniu. W przypadku zatężania białek, ciśnienie gazu jest stosowane bezpośrednio do komory ultrafiltracyjnej. Substancje rozpuszczone powyżej nominalnego progu odcięcia masy cząsteczkowej membrany (NMWCO) są zatrzymywane w komorze, podczas gdy woda i substancje rozpuszczone poniżej progu odcięcia przechodzą do filtratu i opuszczają komorę.
  • Trzy różne rozmiary do obsługi objętości od 50 ml do 400 ml, z opcjonalnym zewnętrznym zbiornikiem o pojemności 800 ml dla zwiększenia pojemności
  • Używaj z Ultracel® RC (regenerowana celuloza), Biomax® PES (polieterosulfon) lub Durapore® PVDF
  • Koncentracja, diafiltracja i wymiana buforów dla roztworów makrocząsteczek, w tym białek, enzymów, przeciwciał i wirusów
  • Delikatne mieszanie magnetyczne minimalizuje polaryzację stężenia i denaturację ścinającą.
  • Wszystkie kuwety z mieszadłem mogą być sterylizowane w autoklawie
  • Wysokie szybkości przepływu z roztworami o stężeniu makrosoli do 10%
Kuwety z mieszadłem odporne na rozpuszczalniki<
Komora mieszająca Millipore® odporna na rozpuszczalniki jest wykonana ze stali nierdzewnej i szkła borokrzemianowego do zastosowań wymagających kompatybilności z rozpuszczalnikami. Została zaprojektowana tak, aby zapewnić szybką i wydajną metodę zatężania lub odsalania próbek o objętości do 300 ml pod wysokim ciśnieniem.
  • 75 mL - 300 mL objętości próbki
  • Odsalanie, oczyszczanie i zatężanie białek z użyciem rozpuszczalników organicznych
  • Cylinder ze szkła borokrzemianowego i komponenty z PTFE dla szerokiej kompatybilności
  • Autoklawowalny z membraną na miejscu
  • Otwór w górnej płycie zapewnia dostęp do zawartości bez konieczności demontażu./li>
  • Kilka elementów ułatwiających czyszczenie i montaż
Kliniczne zatężanie próbek
Filtry odśrodkowe Centrifree®
Filtr Centrifree® został zaprojektowany z myślą o laboratoriach klinicznych. Urządzenia te szybko i skutecznie oddzielają wolne od białek mikrosoluty w małych objętościach (0,15-1,0 ml) surowicy, osocza i innych próbek biologicznych za pomocą ultrafiltracji. Dokładny podział następuje w ciągu kilku minut bez rozcieńczania, zmiany fizjologicznego pH, składu jonowego lub stężenia niezwiązanej mikrosoluty. Urządzenia te zawierają hydrofilowe membrany o niskiej adsorpcji i pierścienie O-ring bez plastyfikatorów, aby zapewnić doskonały odzysk.
  • 0,15 mL - 1.0 mL objętości próbki
  • Oddzielanie wolnych od związanych mikrosolutów w surowicy, osoczu i innych próbkach biologicznych
  • Określanie wolnych leków terapeutycznych, testosteronu, tyroksyny itp.
  • Badania wiązania
  • Badania nowych leków
  • Deproteinizacja
Koncentratory statyczne Minicon® do próbek klinicznych
® to niesterylne, jednorazowe, wielokomorowe urządzenia ultrafiltracyjne przeznaczone do zatężania makrocząsteczek w próbkach klinicznych, takich jak mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy (CSF) lub inne roztwory biologiczne. Koncentratory, które nie wymagają dodatkowego sprzętu i mogą być obsługiwane bez nadzoru, są wykorzystywane przez naukowców i laboratoria kliniczne na całym świecie jako etap przygotowawczy w celu zwiększenia czułości kolejnych testów.
  • 2.Objętości próbek klinicznych 5 mL - 5 mL
  • Stężenie moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego w celu intensyfikacji białek wskazujących na nieprawidłowe lub patologiczne stany przed analizą za pomocą elektroforezy lub immunoelektroforezy (np, Białka Bence Jonesa w moczu)
  • Statyczny koncentrator, nie wymagający żadnych akcesoriów
  • Absorbent wyciąga rozpuszczalnik i sole przez ultrafiltr, zagęszczając próbkę