Merck
Reduction of acrylamide formation by vanadium salt in potato French fries and chips.
Food chemistry (2012-12-26)
Diganta Kalita, Sastry S Jayanty
ABSTRAKT
The effects of vanadyl sulphate on the formation of acrylamide have been studied in fried potato products, such as French fries and chips. Acrylamide formation was inhibited by 30.3%, 53.3% and 89.3% when the sliced potato strips were soaked in 0.001, 0.01 and 0.1 M vanadyl sulphate (VOSO(4)) solutions, respectively, for 60 min before frying. Moreover, 57.7%, 71.4% and 92.5% inhibition of acrylamide formation was observed when chips were soaked in the respective vanadyl sulphate solution before frying. In a separate model reaction, a solution containing an equimolar concentration of L-asparagine and D-glucose showed a significant inhibition of acrylamide formation when heated at 150 °C for 30 min in the presence of vanadyl sulphate (VOSO(4)). The results indicate that the binding of VO(2+) to asparagine and the decrease in the pH of the potato samples resulted in a significant reduction of acrylamide formation in fried potato products.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Acrylamide, for Northern and Southern blotting, powder blend
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acrylamide, suitable for electrophoresis, ≥99% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acrylamide, suitable for electrophoresis, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acrylamide, purum, ≥98.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acrylamide, Molecular Biology, ≥99% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Acrylamide, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Acrylamide, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Acrylamide solution, 40% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acrylamide solution, 40%, suitable for electrophoresis, sterile-filtered
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.