Merck
The morphology and fabrication of nanostructured micelle by a novel block copolymer with linear-dendritic structure.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications (2013-03-19)
Rulin Cai, Rui Li, Jiasheng Qian, Anjian Xie, Kangming Nie
ABSTRAKT
We report here a novel approach to fabricate a nanostructured micelle as potential drug carriers and the relationship between the morphological structure and the preparation condition. The polymeric micelle aggregates constructed by self-assembly compose of the poly(ε-caprolactone)/monomethoxy poly(ethylene glycol) linear-dendritic block copolymers. The corresponding copolymers were synthesized by using ring opening polymerization of ε-caprolactone (CL) and a dendritic poly(ether-amide) (DPEA-OH) as an initiator, then coupling with the isocyanate end-capped linear monomethoxy polyethylene glycol. Fluorescence spectroscopy, dynamic light scattering (DLS) and transmission electron microscopy (TEM) were performed to characterize the copolymer micelles. The critical micelle concentration (CMC) was determined to be 1.623 mg/L. The hydrodynamic radius (Rh) and the polydispersity index (PDI) are influenced by the concentration of the micelle solutions. The multiple morphologies of the micelle aggregates, including spheres, rob-like dendritic structure and vesicles were observed, which the variety depends on the various preparation conditions. The nanostructured micelles based on the linear-dendritic block copolymer possess the strong thermodynamic stability and the power of solubilization of hydrophobic drug molecules.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether, average Mn 550
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether, average Mn 750
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether, BioUltra, 500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Pyrene, puriss. p.a., suitable for fluorescence, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether, average Mn 5,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone, average Mw ~14,000, average Mn ~10,000 by GPC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone, average Mn 80,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Pyrene, sublimed grade, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether, average Mn ~2,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether, average Mn 20,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether, average Mn 10,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone, average Mn 45,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Pyrene, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Pyrene, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pyrene, BCR®, certified reference material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18555, Benzoic acid, analytical standard, (for the calibration of the melting point system), traceable to primary standards (LGC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Pyrene, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, purified by sublimation, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, ≥99.5%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210, 99.5-100.5% (alkalimetric)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium benzoate, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol 350, average mol wt 350
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, natural, ≥99.5%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzoic acid, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Melting point standard 121-123°C, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzoic acid, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzoic acid, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.