Merck
[Regulation of key enzymes of L-alanine biosynthesis by Brevibacterium flavum producer strains].
Prikladnaia biokhimiia i mikrobiologiia (2013-06-26)
L O Melkonian, G E Avetisova, A A Ambartsumian, A Kh Chakhalian, A S Sagian
ABSTRAKT
The mechanisms of L-alanine overproduction by Brevibacterium flavum producer strains were studied. It was shown that beta-CI-L-alanine is an inhibitor of some key enzymes involved in the synthesis of L-alanine, including alanine transaminase and valine-pyruvate transaminase. Two highly active B. flavum GL1 and GL1 8 producer strains, which are resistant to the inhibitory effect of beta-Cl-L-alanine, were obtained using a parental B. flavum AA5 producer strain, characterized by a reduced activity of alanine racemase (>or=98%). It was demonstrated that the increased L-alanine synthesis efficiency observed in the producer strains developed in this work is associated with the absence of inhibition of alanine transaminase by the end product of the biosynthesis reaction, as well as with the effect of derepression of both alanine transaminase and valine-pyruvate transaminase synthesis by the studied compound.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
β-Alanine, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Alanine, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Valine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Alanine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Valine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Valine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
β-Alanine, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Alanine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
β-Alanine, BioUltra, ≥99.0% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Alanine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
β-Alanine, BioXtra, ≥99.0% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Valine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Alanine, ≥98% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Alanine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Alanine, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Valine, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
β-Chloro-D-alanine hydrochloride
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
L-Valine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Alanine-12C3, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
β-Chloro-L-alanine hydrochloride, Alanine aminotransferase inhibitor
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-Cycloserine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-Cycloserine, synthetic
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-Cycloserine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.