Merck
Microbial dextran-hydrolyzing enzymes: fundamentals and applications.
Microbiology and molecular biology reviews : MMBR (2005-06-10)
Elvira Khalikova, Petri Susi, Timo Korpela
ABSTRAKT
Dextran is a chemically and physically complex polymer, breakdown of which is carried out by a variety of endo- and exodextranases. Enzymes in many groups can be classified as dextranases according to function: such enzymes include dextranhydrolases, glucodextranases, exoisomaltohydrolases, exoisomaltotriohydrases, and branched-dextran exo-1,2-alpha-glucosidases. Cycloisomalto-oligosaccharide glucanotransferase does not formally belong to the dextranases even though its side reaction produces hydrolyzed dextrans. A new classification system for glycosylhydrolases and glycosyltransferases, which is based on amino acid sequence similarities, divides the dextranases into five families. However, this classification is still incomplete since sequence information is missing for many of the enzymes that have been biochemically characterized as dextranases. Dextran-degrading enzymes have been isolated from a wide range of microorganisms. The major characteristics of these enzymes, the methods for analyzing their activities and biological roles, analysis of primary sequence data, and three-dimensional structures of dextranases have been dealt with in this review. Dextranases are promising for future use in various scientific and biotechnological applications.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Dextran 70 for calibration, Dextran 70 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dextran EP Reference Standard, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dextran 40 for calibration, Dextran 40 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dextran 40 for performance test, Dextran 40 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dextran 60/70 for performance test, Dextran 60/70 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dextran 250 for calibration, Dextran 250 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dextran 10 for calibration, Dextran 10 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc spp., Mr ~100,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, Mr ~200,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran, analytical standard, 1,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc spp., Mr 15,000-25,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc spp., Mr 450,000-650,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, Mr ~60,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc spp., Mr ~70,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc spp., Mr ~40,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 150,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 9,000-11,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 15,000-30,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 35,000-45,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 48,000-90,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran solution from Leuconostoc mesenteroides, 20 % (w/w) (Autoclaved)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran, enzymatic synth.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 60,000-76,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 1,500,000-2,800,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, analytical standard, Mw 1,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 410,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 12,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc spp., Mr ~6,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dextran 1, Dextran 1 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dextran Vo, Dextran Vo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.