Merck
  • Non-invasive characterization of the adipogenic differentiation of human bone marrow-derived mesenchymal stromal cells by HS-SPME/GC-MS.
Non-invasive characterization of the adipogenic differentiation of human bone marrow-derived mesenchymal stromal cells by HS-SPME/GC-MS.
Scientific reports (2014-10-10)
Dong-Kyu Lee, TacGhee Yi, Kyung-Eun Park, Hyun-Joo Lee, Yun-Kyoung Cho, Seul Ji Lee, Jeongmi Lee, Jeong Hill Park, Mi-Young Lee, Sun U Song, Sung Won Kwon
ABSTRAKT
A non-invasive method to characterize human mesenchymal stromal cells during adipogenic differentiation was developed for the first time. Seven fatty acid methyl esters (FAMEs), including methyl laurate, methyl myristate, methyl palmitate, methyl linoleate, methyl oleate, methyl elaidate and methyl stearate, were used for characterizing adipogenic differentiation using headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) which is a very simple and non-invasive method for the extraction of volatile compounds. Glassware was used for culturing mesenchymal stromal cells rather than the common plasticware to minimize contamination by volatile impurities. The optimal SPME fiber was selected by comparing diverse fibers containing two pure liquid polymers (PDMS and PA) and two porous solids (PDMS/DVB and CAR/PDMS). Using optimized procedures, we discovered that seven FAMEs were only detected in adipogenic differentiated mesenchymal stromal cells and not in the mesenchymal stromal cells before differentiation. These data could support the quality control of clinical mesenchymal stromal cell culture in the pharmaceutical industry in addition to the development of many clinical applications using mesenchymal stromal cells.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Methyl dodecanoate, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dexamethasone, VETRANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dexamethasone, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methyl laurate, ≥98%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methyl laurate, 99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 4
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment #2, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment #1, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 4
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment #4, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Selenous acid, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 4
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment #1, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment #1, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment #2, Fused Silica (1 cm), size 24 ga, Autosampler, pk of 3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment #4, Fused Silica (1 cm), size 24 ga, Manual Holder, pk of 3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment #4, Fused Silica (1 cm), size 24 ga, Autosampler, pk of 3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment #2, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Selenous acid, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dexamethasone, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dexamethasone, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, ≥80% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dexamethasone, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment #5, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 4
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dexamethasone, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Methyl laurate, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dexamethasone, British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dexamethasone, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Dexamethasone, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dexamethasone, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dexamethasone for system suitability, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.