Merck
  • Temporally sequenced anticancer drugs overcome adaptive resistance by targeting a vulnerable chemotherapy-induced phenotypic transition.
Temporally sequenced anticancer drugs overcome adaptive resistance by targeting a vulnerable chemotherapy-induced phenotypic transition.
Nature communications (2015-02-12)
Aaron Goldman, Biswanath Majumder, Andrew Dhawan, Sudharshan Ravi, David Goldman, Mohammad Kohandel, Pradip K Majumder, Shiladitya Sengupta
ABSTRAKT
Understanding the emerging models of adaptive resistance is key to overcoming cancer chemotherapy failure. Using human breast cancer explants, in vitro cell lines, mouse in vivo studies and mathematical modelling, here we show that exposure to a taxane induces phenotypic cell state transition towards a favoured transient CD44(Hi)CD24(Hi) chemotherapy-tolerant state. This state is associated with a clustering of CD44 and CD24 in membrane lipid rafts, leading to the activation of Src Family Kinase (SFK)/hemopoietic cell kinase (Hck) and suppression of apoptosis. The use of pharmacological inhibitors of SFK/Hck in combination with taxanes in a temporally constrained manner, where the kinase inhibitor is administered post taxane treatment, but not when co-administered, markedly sensitizes the chemotolerant cells to the chemotherapy. This approach of harnessing chemotherapy-induced phenotypic cell state transition for improving antitumour outcome could emerge as a translational strategy for the management of cancer.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, 50 wt. % in H2O, stabilized
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, 30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propidium iodide, ≥94.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Hydrogen peroxide solution, ≥30%, for trace analysis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, 34.5-36.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Millipore
Hydrogen peroxide solution, 3%, suitable for microbiology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propidium iodide, ≥94% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Hydrogen peroxide solution, 30 % (w/w), for ultratrace analysis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Phenol solution, certified reference material, 500 μg/mL in methanol
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Phenol solution, 5000 μg/mL in methanol, certified reference material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propidium iodide solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, BioUltra, Molecular Biology, TE-saturated, ~73% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol solution, Saturated with 0.01 M citrate buffer, pH 4.3 ± 0.2, BioReagent, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, BioXtra, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Liquified Phenol, ≥89.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol solution, Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, BioReagent, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Phenol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC), crystalline (detached)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.